結合体
Atto 647N conjugate
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
50% glycerol as stabilizer
化学種の反応性
mouse
濃度
≥0.8 mg/mL IgG
テクニック
immunofluorescence: 5 μg/mL
蛍光検出
λex 647 nm; λem 665 nm in PBS
適合性
in accordance for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
アナリシスノート
frei von unkonjugiertem Farbstoff
法的情報
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
50185-1ML-F:
50185-BULK-F:
50185-VAR-F:
50185-50UL-F:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
イムノブロッティング(ウェスタンブロット転写法)は現代のプロテオミクス研究において一般的な手法です。
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.