安全性情報
SAB4600399
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF640R antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
CF 640R conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 642 nm; λem 662 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
This product is prepared by labeling high quality F(ab′)2 fragment of goat anti-rabbit IgG (H+L) with the far-red fluorescent dye CF640R. CF640R is a novel rhodamine-based dye spectrally very similar to Cy5 and Alexa Fluor 647. CF640R is much brighter than Cy5 and at least as bright as Alexa Fluor 647 when excited at 633 or 635 nm. However, the most important advantage of CF640R is its exceptional photostability. CF640R is far more photostable than the cyanine-based dyes Cy5 and Alexa Fluor 647. It is also more photostable than Atto 647N, a dye that has been extensively used in single molecule-based imaging. CF640R is also extremely water-soluble and pH-insensitive. These properties make CF640R a much better alternative to Cy5, Alexa Fluor 647 and other spectrally similar dyes.
特異性
Binds with whole molecule rabbit IgG and the light chains of other rabbit immunoglobulins.
免疫原
rabbit IgG(H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600399-125UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rui Qin et al.
ACS infectious diseases, 8(11), 2348-2361 (2022-10-12)
Better understanding of the molecular mechanisms underlying COVID-19 severity is desperately needed in current times. Although hyper-inflammation drives severe COVID-19, precise mechanisms triggering this cascade and what role glycosylation might play therein are unknown. Here we report the first high-throughput
Berta Alemany-Perna et al.
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 39(7), 1099-1108 (2024-05-02)
Calcitriol, the active form of vitamin D (also known as 1,25-dihydroxycholecalciferol), improves the phenotype and increases frataxin levels in cell models of Friedreich ataxia (FRDA). Based on these results, we aimed measuring the effects of a calcitriol dose of 0.25
Marko Vidak et al.
International journal of molecular sciences, 19(5) (2018-05-08)
Glioblastoma (GB) is the most aggressive brain malignancy. Although some potential glioblastoma biomarkers have already been identified, there is a lack of cell membrane-bound biomarkers capable of distinguishing brain tissue from glioblastoma and/or glioblastoma stem cells (GSC), which are responsible
Alja Zottel et al.
Cancers, 15(3) (2023-02-12)
Glioblastoma (GBM) is the most common primary brain tumour and one of the deadliest cancers. In addition to late diagnosis and inadequate treatment, the extremely low survival rate is also due to the lack of appropriate therapeutic biomarkers and corresponding
Alja Zottel et al.
Therapeutic advances in medical oncology, 12, 1758835920915302-1758835920915302 (2020-05-20)
Glioblastoma is a particularly common and very aggressive primary brain tumour. One of the main causes of therapy failure is the presence of glioblastoma stem cells that are resistant to chemotherapy and radiotherapy, and that have the potential to form