由来生物
goat
品質水準
結合体
CF™ 488A conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Digestion of IgG by papain results in generation of fragment antigen binding (Fab), comprising of one complete L chain and a variable and CH1 region of H chain. Pepsin digestion of IgG results in fragment crystallizable (fc), comprising of the H chain constant region. IgG1 is the most abundant antibody and its deficiency results in hypogammaglobulinemia. IgG2 deficiency increases susceptibility to bacterial infections. IgG3 mediates effector functions and IgG4 is associated with asymptomatic infection. IgG antibody has enormous therapeutic potential and the Fc region is used for the development of therapeutic antibodies.
This product is prepared by labeling high quality F(ab′)2 fragment of goat anti-mouse IgG (H+L) with the green fluorescent dye CF488A. CF488A is a superior alternative to the traditional green fluorescent dye FITC (or fluorescein) owing to its exceptional brightness and photostability. CF488A is comparably bright and photostable to Alexa Fluor 488. However, antibody conjugates prepared from CF488A are more specific than those prepared from Alexa Fluor 488 because CF488A, being minimally charged, does not significantly change the isoelectric points of antibodies as Alexa Fluor 488 does.
特異性
Binds with whole molecule mouse IgG and the light chains of other mouse immunoglobulins.
免疫原
mouse IgG(H+L)
アプリケーション
Anti-Mouse IgG (H+L), F(ab?)2 fragment, CF™488A antibody produced in goat has been used in the detection of CF488 in human cell lines using confocal fluorescence microscopy and in vinculin cytoskeleton using confocal immunofluorescence imaging.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAB4600388-125UL:
この製品を見ている人はこちらもチェック
AuapNIPAM SERRS tags for multiplex immunophenotyping cellular receptors and imaging tumor cells
Bodelon G, et al.
Small, 11(33), 4149-4157 (2015)
Sergio Rodal-Cedeira et al.
ACS nano, 14(11), 14655-14664 (2020-09-02)
Raman-encoded gold nanoparticles (NPs) have been widely employed as photostable multifunctional probes for sensing, bioimaging, multiplex diagnostics, and surface-enhanced Raman scattering (SERS)-guided tumor therapy. We report a strategy toward obtaining a particularly large library of Au nanocapsules encoded with Raman
Jennifer Batalla-Covello et al.
Cancers, 13(24) (2021-12-25)
Tumor tropic neural stem cells (NSCs) can improve the anti-tumor efficacy of oncovirotherapy agents by protecting them from rapid clearance by the immune system and delivering them to multiple distant tumor sites. We recently completed a first-in-human trial assessing the
E-cadherin-mediated force transduction signals regulate global cell mechanics
Muhamed I, et al.
Journal of Cell Science, jcs-185447 (2016)
Stig Skrivergaard et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 172, 113194-113194 (2023-09-10)
Cultivated meat production requires an efficient, robust and highly optimized serum-free cell culture media for the needed upscaling of muscle cell expansion. Existing formulations of serum-free media are complex, expensive and have not been optimized for muscle cells. Thus, we