由来生物
sheep
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rabbit
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
ヒツジ抗ウサギIgG(全分子)、F(ab′)2フラグメント–Cy3抗体はすべてのウサギIgと結合し、Fc受容体の存在によるバックグラウンド染色を回避する場合に有用です。
免疫グロブリンG(IgG)のモノマー構造は2本の同一の重鎖と2本の同一の軽鎖を有し、それぞれ分子量は50 kDaおよび25 kDaです。また、この抗体の一次構造には2本の重鎖の連結、重鎖と軽鎖の連結に関与し、鎖の内側に存在するジスルフィド結合が含まれます。IgGはさらに、4つのクラス、すなわち、それぞれ異なる重鎖を有するIgG1、IgG2、IgG3およびIgG4に細分され、それぞれ、「γ1」、「γ2」、「γ3」及び「γ4」と称されています。パパインを用いた制限酵素分解はこの抗体を3つのフラグメントに切断し、このうち2つは同一であり抗原結合活性を有しています(Fabフラグメント)。
アプリケーション
ヒツジ抗ウサギIgG(全分子)、F(ab′)2フラグメント-Cy3抗体は、1:100の希釈度で免疫組織化学に、そして免疫細胞化学に使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
IgG抗体サブタイプは、免疫系の血清免疫グロブリンの中で最も豊富に存在します。B細胞によって分泌されて、血液および細胞外液に見出すことができ、細菌、菌類、およびウイルスによって引き起こされる感染症から体を守ります。母親のIgGは、胎盤を通して胎児に受け継がれますが、これは、新生児の感染症に対する免疫防御にとって不可欠です。Cy3が抗ウサギIgG(全分子)、F(ab′)2フラグメント抗体と結合することにより、蛍光顕微鏡検査でタンパク質が可視化されます。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)
法的情報
Cy製品はAmersham Biosciences Limited.からライセンスを受けて提供しています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C2306-BULK:
C2306-1ML:
C2306PROC:
C2306-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Neuropharmacology, 131, 83-95 (2017-12-10)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) injected into the brain reduces food intake. Similarly, activation of preproglucagon (PPG) cells in the hindbrain which synthesize GLP-1, reduces food intake. However, it is far from clear whether this happens because of satiety, nausea, reduced reward
Human molecular genetics, 25(17), 3768-3783 (2016-08-06)
Spinal bulbar muscular atrophy (SBMA) is a progressive, late onset neuromuscular disease causing motor dysfunction in men. While the morphology of the neuromuscular junction (NMJ) is typically affected by neuromuscular disease, whether NMJs in SBMA are similarly affected by disease
Stem cells (Dayton, Ohio), 24(12), 2858-2867 (2006-09-23)
Type 1 diabetes is caused by the destruction of pancreatic beta-cells by T cells of the immune system. Islet transplantation is a promising therapy for diabetes mellitus. Bone marrow stem cells (BMSC) have the capacity to differentiate into various cell
International journal of molecular medicine, 40(2), 474-482 (2017-06-29)
The pathogenesis of Japanese encephalitis virus (JEV) is complex and unclearly defined, and in particular, the effects of the JEV receptor (JEVR) on diverse susceptible cells are elusive. In contrast to previous studies investigating JEVR in rodent or mosquito cells, in this
PloS one, 11(12), e0168541-e0168541 (2016-12-22)
Calcium and iron overload participate in the mechanisms of ischemia/reperfusion (I/R) injury during myocardial infarction (MI). Calcium overload induces cardiomyocyte death by hypercontraction, while iron catalyses generation of reactive oxygen species (ROS). We therefore hypothesized that dexrazoxane, an intracellular metal