安全性情報
SAB4600239
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG2a (γ2a), CF488A antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
CF 488A conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
CF dye goat anti-mouse IgG isotype-specific secondary antibody conjugates are labeled with our exceptionally bright, photostable CF dyes. The conjugates are prepared from affinity-purified antibodies that react with Fc portion of the heavy chain of mouse IgG1, IgG2a, or IgG2b. To minimize cross reactivity, the antibodies are cross-adsorbed against other mouse IgG subclasses (IgG2a, IgG2b, IgG3), and human, bovine and rabbit serum proteins.
IgG2a (immunoglobulin G2a) belongs to the class of IgG. In mouse, IgG2a is the major serum antibody.
特異性
Binds with the Fc portion of mouse IgG2a but not with other mouse IgG subclasses, mouse IgM, or the Fab portion of mouse immunoglobulins.
免疫原
mouse IgG2a (H+L)
生物化学的/生理学的作用
IgG2a (immunoglobulin G2a) is considered as an efficient antibody produced against viral and bacterial infections. IgG2a expression is induced by viral infection. IgG2a offers host defense through activation of complement system. This antibody has specificity towards Fc receptors expressed on phagocytes and stimulates antibody-dependent cell mediated cytotoxicity. IgG2a also induces macrophages mediated opsonophagocytosis, which has been observed in response to influenza virus and leads to its clearance from the infected cells.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600239-50UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Francesco Mascadri et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 69(8), 535-541 (2021-07-21)
Immunodetection on mouse routinely processed tissue via antibodies raised in mice faces cross-reactivity of the secondary anti-mouse reagents with endogenous immunoglobulins, which permeate the tissue. Various solutions to this problem have been devised and include endogenous Ig block with anti-mouse
Fc?RIV deletion reveals its central role for IgG2a and IgG2b activity in vivo
Nimmerjahn F, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107(45), 19396-19401 (2010)
Distinct contributions of vaccine-induced immunoglobulin G1 (IgG1) and IgG2a antibodies to protective immunity against influenza.
Huber V C, et al.
Clinical and Vaccine Immunology : CVI, 13(9), 981-990 (2006)
TLR9 signaling in B cells determines class switch recombination to IgG2a.
Jegerlehner A, et al.
Journal of Immunology, 178(4), 2415-2420 (2007)
Fernando Rodriguez-Caro et al.
Molecular biology and evolution, 38(11), 5021-5033 (2021-07-30)
Sexually dimorphic development is responsible for some of the most remarkable phenotypic variation found in nature. Alternative splicing of the transcription factor gene doublesex (dsx) is a highly conserved developmental switch controlling the expression of sex-specific pathways. Here, we leverage