安全性情報
SAB4600351
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF647 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
CF 647 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 650 nm; λem 665 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
CF647 F(ab′)2 fragment of goat anti-mouse IgG is affinity-purified F(ab′)2 fragment of goat anti-mouse IgG labeled with a red fluorescent dye CF647, one of an outstanding series of CF dyes developed by Biotium. CF dyes are superior to both Alexa Fluor dyes and Cy dyes for antibody labeling by having combined advantages in brightness, photostability, and specificity.
Immunoglobulins (Ig) or antibodies are heterodimers of light chain and heavy chain. Ig′s are classified into five different classes according to their heavy chains types (λ, α, μ, δ, ε) namely IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. The light chains can be either lambda (λ) or kappa chain(κ). IgG is about 150 kDa with two light chains each is about 25 kDa and two heavy chains connected in the hinge region is about 55 kDa. The light chains and heavy chains possesses variable domain (V) and constant domain (C) based on their function. IgG is further classified into two subtypes in bovidae namely IgG1, IgG2.
特異性
Binds with whole molecule mouse IgG and the light chains of other mouse immunoglobulins.
免疫原
mouse IgG (H+L)
アプリケーション
Anti-Mouse IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF647 antibody produced in goat has been used in immunostaining.
生物化学的/生理学的作用
Immunoglobulins (Ig) have the hypervariable antigen binding region in the N-terminal end with high affinity and specificity. IgG digestion by papain produces two fragment antigen binding (Fab) fragments and a single fragment crystallizable (Fc) fragment. The Fab fragment has complete light chain and variable and constant domain 1 (C1H) of heavy chain. The Fab fragments can bind to antigen. IgG digestion by pepsin results in one Fc fragment and a single dimeric F(ab)2 fragment. In Goat, the serum concentration of total IgG of normal adult is 19.97+1.55 mg/mL with predominant expression of IgG1. In goat, the IgG concentration is about 2.4-2.8 times greater in colostrum than in serum with IgG1 subclass accounting to 95-98%.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600351-125UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shigella IpaD and IpaB Surface Localizations
Schiavolin L, et al.
Molecular Microbiology, 3(22) (2013)
Biological properties of goat immunoglobulins G
Micusan VV and Borduas AG
Immunology, 32(4), 373-381 (1977)
Structure and function of immunoglobulins.
Schroeder Jr H W and Cavacini L
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 125(2), S41-S52 (2010)