安全性情報
SAB4600387
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF488A antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
CF 488A conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
This product is prepared by labeling high quality F(ab′)2 fragment of goat anti-mouse IgG (H+L) with the green fluorescent dye CF488A. CF488A is a superior alternative to the traditional green fluorescent dye FITC (or fluorescein) owing to its exceptional brightness and photostability. CF488A is comparably bright and photostable to Alexa Fluor 488. However, antibody conjugates prepared from CF488A are more specific than those prepared from Alexa Fluor 488 because CF488A, being minimally charged, does not significantly change the isoelectric points of antibodies like Alexa Fluor 488.
特異性
Binds with whole molecule mouse IgG and the light chains of other mouse immunoglobulins.
免疫原
mouse IgG(H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600387-50UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Saumya Ranjan Pradhan et al.
RSC advances, 14(17), 12107-12118 (2024-04-17)
This study introduces a biosensor based on liquid crystals (LC) designed to detect the Aβ-42 biomarker, commonly associated with Alzheimer's disease. The sensor utilizes LC droplets created using a PEI/Tween-20 surfactant mixture, arranged radially in an aqueous solution. These droplets
Sahar Avazzadeh et al.
Journal of cardiovascular electrophysiology, 33(9), 2050-2061 (2022-08-05)
Irreversible electroporation has emerged as a new modality to overcome issues associated with other energy sources for cardiac ablation. Strong evidence on the optimal, effective, and selective voltage threshold is lacking for both in vitro and preclinical in vivo studies.
Ming-Jie Lin et al.
Biomicrofluidics, 12(4), 044102-044102 (2018-07-24)
Immunoreaction of specific antibodies to antigens is widely used in numerous immunoanalysis applications. However, diffusion-dominated transport in stationary solutions limits the rate and binding density of immunoreaction. This research describes the construction of chip-type concentric multi-double ring electrodes and single
Sahar Avazzadeh et al.
Journal of clinical medicine, 10(22) (2021-11-28)
Irreversible electroporation is an ablation technique being adapted for the treatment of atrial fibrillation. Currently, there are many differences reported in the in vitro and pre-clinical literature for the effective voltage threshold for ablation. The aim of this study is
Clarisse Cornebise et al.
Cells, 12(10) (2023-07-06)
Age-related macular degeneration (AMD) is one of the most commonly occurring ocular diseases worldwide. This degenerative condition affects the retina and leads to the loss of central vision. The current treatments are focused on the late stage of the disease