Merck
V9264
Sigma-Aldrich
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, hVIN-1
別名:
モノクロナール抗ビンキュリン マウス宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
製品名
抗ビンキュリン抗体、モウスモノクローナル, clone hVIN-1, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
hVIN-1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 116 kDa
化学種の反応性
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HS-68 human fibroblast cell culture
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using HS-68 total cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マウスモノクローナル抗ビンキュリン抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞とヒト子宮から精製されたビンキュリンで免疫化したBALB/cマウスの脾細胞との融合により作製されたhVIN-1ハイブリドーマに由来します。ビンキュリンは、細胞-細胞および細胞-細胞外マトリックス接着型接合部の細胞質面に関連する細胞骨格タンパク質です。筋肉では、ビンキュリンは介在板接着領(心筋)、筋腱接合部(骨格筋)、神経筋接合部および平滑筋膜関連暗調小体に局在します。
特異性
細胞-細胞および細胞-基質間接触におけるビンキュリンを特異的に標識します。ヒトビンキュリンと強く反応します。平滑筋メタビンキュリンとの交差反応性が認められます。
免疫原
子宮から精製されたヒトビンキュリン。
アプリケーション
マウスモノクローナル抗ビンキュリン抗体は、以下の用途に使用されています:
  • イムノブロッティング
  • 免疫蛍光染色
  • 免疫細胞染色
  • 免疫組織染色および酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)。
生物化学的/生理学的作用
ビンキュリンは、Fアクチンの膜固定に関与するいくつかの相互作用タンパク質のひとつとして機能します。膜を貫通する接着板の構築に一連の分子相互作用が関与している可能性が示されています。ビンキュリンは、細胞外マトリックスが膜を貫通し細胞質の微小線維系に結合する際の主要な要素です。ウイルスの形質転換を受けるさまざまな細胞において、ビンキュリンは再分配されてロゼットまたはポドソームを形成します。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、それ以外の目的(無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など)には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
V9264-25UL:
V9264-200UL:
V9264-VAR:
IXO97811:
V9264-BULK:
V9264-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biomimetic calcium carbonate concentric microgrooves with tunable widths for promoting MC3T3-E1 cell functions
Wu X and Wang S
Advanced Helathcare Materials, 2(2), 326-333 (2013)
Loredana Pellegrino et al.
Nucleic acids research, 41(10), 5400-5412 (2013-04-13)
Uncontrolled cell proliferation and cytoskeletal remodeling are responsible for tumor development and ultimately metastasis. A number of studies have implicated microRNAs in the regulation of cancer cell invasion and migration. Here, we show that miR-23b regulates focal adhesion, cell spreading
Functional importance of Dicer protein in the adaptive cellular response to hypoxia
Ho JJD, et al.
Test, 287(34), 29003-29020 (2012)
Enhancing integrin alpha1 inserted (I) domain affinity to ligand potentiates integrin alpha1beta1-mediated down-regulation of collagen synthesis
Shi M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(42), 35139-35152 (2012)
Highly conserved testicular localization of claudin-11 in normal and impaired spermatogenesis
Stammler A, et al.
Testing, 11(8), e0160349-e0160349 (2016)