Merck
V6630
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ビメンチン マウス宿主抗体
clone V9, ascites fluid
別名:
モノクロナール抗ビメンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
V9, monoclonal
分子量
antigen ~58 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
pig, canine, feline, hamster, rabbit, gerbil, monkey, bovine, chicken, human, horse, rat
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using human tissue
western blot: 1:200 using human fibroblasts HS-68
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビメンチンはヒト染色体10p13にマップされた単一コピー遺伝子によってコードされています。53kDaのビメンチンタンパク質はⅢ型中間径フィラメント (IF) ファミリーに属し、正常な間葉細胞で特異的に発現します。466個のアミノ酸から構成されるビメンチンタンパク質は、非αヘリカルなアミノ末端の「ヘッド」とカルボキシ末端の「テール」ドメインが両側に位置する高度に保存されたa-へリカル「ロッド」ドメインが特徴的です。
特異性
免疫組織化学染色において、抗体により繊維芽細胞、内皮細胞、リンパ系組織およびメラニン細胞のビメンチンが特定されます。肉腫、リンパ腫およびメラノ-マのビメンチンも染色します。
免疫原
ブタ眼水晶体ビメンチン。
アプリケーション
マウスで作製したモノクローナル抗ビメンチン抗体は、免疫組織化学(IHC)によるビメンチンの局在化を調べるための1次抗体として、またビメンチンの免疫沈降のために使用されています。
マウスで産生されるモノクローナル抗ビメンチン抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫蛍光分析
  • ウエスタンブロット
  • 抗ビメンチン抗体は、胚操作前に成熟卵母細胞に注入されて、内因性ビメンチンと結合します
  • 免疫細胞化学
モノクローナル抗ビメンチン抗体はウエスタンブロット法および免疫細胞化学で使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ビメンチンは未熟なグリア中の主要な細胞骨格成分です。ビメンチンは中間径フィラメントタンパク質であり、数種のカスパーゼの基質になります。このタンパク質がカスパーゼによって開裂を受けると中間径フィラメントが分解され、アポトーシスが促進されます。
ビメンチンは細胞構造と間葉細胞中の組織の安定性を保つのを助けます。ビメンチンは腫瘍化、EMT (上皮間葉転換)、がんの転移拡散に関わっています。また、ヒトパピローマウイルス16型の擬ビリオンの内部への感染移行も調節しています。
前立腺がん、乳がん、子宮体がん、中枢神経系 (CNS) の腫瘍、悪性黒色腫、膵臓がん、結腸直腸がん、肝がんなどの胃腸の腫瘍において、ビメンチンの過剰発現が認められています。したがって、ビメンチンはがん処置の治療法を開発するための標的として機能できます。ビメンチンは血管内皮増殖因子受容体 (VEGFR-1) により誘導されるプロテインキナーゼG (PKG) 1シグナル伝達経路の活性化において極めて重要な役割を担っており、心筋細胞肥大の退行を刺激します。ビメンチンフィラメントは遊走、細胞形状の維持、間葉細胞の機械的ストレスへの耐性など様々な生理学的プロセスに関わっています。ビメンチンはLARP6 (Laリボ核タンパク質ドメインファミリーメンバー6) と相互作用し、Ⅰ型コラーゲンmRNAを安定化しており、組織線維症の発生に極めて重要な役割をしている可能性があります。ビメンチンは水晶体を完全な状態に保つ上で重要な役割を担っているため、ビメンチン遺伝子の突然変異は優性白内障および粉状白内障を引き起こします。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8℃で最大1ヶ月保管します。それ以上保管すると、溶液が作業用アリコート中で凍結するおそれがあります。繰り返し凍結・解凍することは推奨しません。「霜のつかない」冷凍庫での保管は推奨しません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。
その他情報
本製品は、細胞培養ハイブリドーマ生成物を使用して製造された精製製品です。
V6389抗ビメンチン抗体、マウスモノクローナル
クローンV9、ハイブリドーマ細胞培養から精製
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
V6630-VAR:
V6630-.5ML:
V6630-.2ML:
V6630-BULK:
V6630-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eirik Grønevik et al.
The journal of gene medicine, 5(10), 909-917 (2003-10-09)
Genes encoding non-self proteins may be injected into skeletal muscles in vivo to obtain induction of cellular and humoral immune responses against the encoded antigens (DNA vaccination). Bone marrow derived professional antigen-presenting cells (APCs) play a key role in the
D Dahl et al.
European journal of cell biology, 24(2), 191-196 (1981-06-01)
Comparison of cytoskeletal preparations obtained from newborn and adult rat brain showed similar patterns on SDS-PAGE. However, coelectrophoresis of the newborn and adult preparations revealed distinct differences in the mobility of 2 major bands in the molecular weight range of
Behzad Gerami-Naini et al.
Endocrinology, 145(4), 1517-1524 (2003-12-20)
Trophoblast differentiation and early placental development are essential for the establishment of pregnancy, yet these critical events are not readily investigated in human pregnancy. We used embryoid bodies (EBs) prepared from human embryonic stem (hES) cells as an in vitro
Bupivacaine-induced regeneration of rat soleus muscle: ultrastructural and immunohistochemical aspects.
Politi PK, et al.
Ultrastructural Pathology, 30(6), 461-469 (2006)
Androgen-independent prostate cancer DU145 cells suppress androgen-dependent growth of prostate stromal cells through production of inhibitory factors for androgen responsiveness.
Minamiguchi K, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 306(3), 629-636 (2003)
資料
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.