Merck
MAB3400
Sigma-Aldrich
抗ビメンチン抗体 クローンV9
clone V9, Chemicon®, from mouse
別名:
Vimentin antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
V9, monoclonal
化学種の反応性
monkey, feline, pig, bovine, rat, human, chicken, canine
以下との反応禁止
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIM(7431)
詳細
ビメンチンは間葉細胞の中間径フィラメントの主要サブユニットタンパク質です。核-細胞膜間のタンパク質の細胞内輸送にも関わっていると考えられています。また、脂肪滴を含むステロイド産生用コレステロールの貯蔵ネットワークとして役割を果たすことによる、ステロイド合成速度への関与が示唆されています。ビメンチンに対する免疫組織染色は、一般に陰性である腫瘍と比較して、肉腫(神経、筋、線維芽細胞由来)に特徴的です。黒色腫、リンパ腫、血管腫瘍はいずれもビメンチンに染色される可能性があります。
特異性
57~60 kDaのタンパク質を認識します。デスミンおよびGFAPなど、その他の密接に関連する中間径フィラメントタンパク質との交差反応を示しません。本試薬は、組織切片では結合組織、内皮細胞、血管平滑筋細胞、星状膠細胞に陽性反応を示します。組織培養では、線維芽細胞やその他の細胞型において、ビメンチンを含む典型的な中間径フィラメントのプロファイルが認められます。
免疫原
ブタ眼水晶体由来精製ビメンチン
アプリケーション
イムノブロッティング:
希釈倍率1:1,000で使用。
免疫組織染色:
5~10 μg/mLで使用。従来の高温クエン酸バッファー処理によるホルマリン固定パラフィン包埋組織に使用できます。長期ホルマリン固定は抗体の反応性を低下させる可能性があります。
免疫細胞染色:
ICにおいて5~10 μg/mLで使用。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ビメンチン抗体 クローンV9は、ビメンチンに対する抗体であり、IC、IH、IH(P)、WBで使用できます。
品質
HeLaライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1,000で使用、10 μgのHeLa細胞ライセート中のビメンチンを検出できます。
ターゲットの説明
57~60 kDa
関連事項
先発品:MAB3410
物理的形状
0.25 M NaCl、0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.02 Mリン酸バッファーに溶解した精製マウスモノクローナルIgG1。
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB3400:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Noelia López-Montero et al.
Autophagy, 12(10), 1886-1901 (2016-08-04)
Xenophagy has been studied in epithelial cells infected with Salmonella enterica serovar Typhimurium (S. Typhimurium). Distinct autophagy receptors target this pathogen to degradation after interacting with ubiquitin on the surface of cytosolic bacteria, and the phagophore- and autophagosome-associated protein MAP1LC3/LC3.
E Mato et al.
Journal of molecular endocrinology, 52(3), 289-300 (2014-03-20)
Tumor malignancy is associated with the epithelial-mesenchymal transition (EMT) process and resistance to chemotherapy. However, little is known about the relationship between the EMT and the multidrug-resistance gene in thyroid tumor progression. We investigated whether the expression of the ABCG2/BCRP
Dolores D Mruk et al.
Biology of reproduction, 80(3), 590-601 (2008-12-17)
During spermatogenesis, leptotene spermatocytes residing in the basal compartment of the seminiferous epithelium must traverse the blood-testis barrier (BTB) to gain entry into the adluminal compartment for further development. At the same time, these as well as other germ cell
Muhammad Umar Cheema et al.
PloS one, 9(7), e101258-e101258 (2014-07-08)
Prolonged elevations of plasma aldosterone levels are associated with renal pathogenesis. We hypothesized that renal distress could be imposed by an augmented aldosterone-induced protein turnover challenging cellular protein degradation systems of the renal tubular cells. Cellular accumulation of specific protein
Shih-Pei Lin et al.
PloS one, 7(11), e49605-e49605 (2012-11-28)
Hypoxia and serum depletion are common features of solid tumors that occur upon antiangiogenesis, irradiation and chemotherapy across a wide variety of malignancies. Here we show that tumor cells expressing CD133, a marker for colorectal cancer initiating or stem cells
プロトコル
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies