抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
LN-6, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
pig, mouse, sheep, human, bovine, rabbit, feline, rat
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tissue sections
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable using cultured cells
western blot: suitable
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
V2258-.2ML:
V2258-VAR:
V2258-.5ML:
V2258-BULK:
V2258-100UL:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
ラボのタイマー・発表・助成金の期限にさらされる中、ラボの試薬の品質については当然とみなされがちです。