Merck
C9080
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗ビメンチン−Cy3 マウス宿主抗体
clone V9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
モノクロナール抗ビメンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
V9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~58 kDa
交差性
pig, canine, feline, hamster, rabbit, gerbil, monkey, bovine, chicken, human, horse, rat
テクニック
direct immunofluorescence: 1:200 using cultured cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using human tonsil
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human tonsil
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIM(7431)
rat ... Vim(81818)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビメンチンは、分子量が57 kDaの5種類の主要な中間径フィラメントの一つです。特徴的な直径10 nmの中間径フィラメント(IF)は、超微細構造的、免疫学的、および生化学的な基準により定義される、他とは異なるクラスの分子的に不均一な細胞骨格線維です。IFは、細胞の他の細胞骨格要素、すなわち微小管およびマイクロフィラメントとは著しく異なり、ほとんどの真核細胞の構成要素です。
モノクローナル抗ビメンチン抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化BALB/cマウス脾細胞の融合により作成されたハイブリドーマに由来します。ビメンチンは乳房筋上皮細胞、骨細胞、皮膚のランゲルハンス細胞、シュワン細胞、星状細胞に発現しています。
特異性
免疫組織化学染色において、抗体により繊維芽細胞、内皮細胞、リンパ系組織およびメラニン細胞のビメンチンが特定されます。肉腫、リンパ腫およびメラノ-マのビメンチンも染色します。
免疫原
ブタ眼水晶体ビメンチン。
アプリケーション
マウスで産生されるモノクローナル抗ビメンチン-Cy3抗体は、次の用途で使用されています:
  • 免疫蛍光染色および共焦点顕微鏡
  • 細胞骨格染色
  • 二重標識実験
  • 免疫組織化学
  • 免疫細胞化学的局在解析
生物化学的/生理学的作用
Cy3モノクローナル抗ビメンチン抗体は、間葉由来細胞、水晶体組織、および各種培養細胞の正常/病理組織と反応します。線維芽細胞、脂肪細胞、内皮細胞、一部のリンパ系細胞、メラノサイト、マクロファージ、軟骨細胞の局在を特定します。本抗体は、肉腫、大半のリンパ腫、黒色腫、および転移病変を含む、上記細胞由来の腫瘍を染色します。ビメンチンとケラチンの共発現が、特定部位(腎臓、甲状腺など)の大半の癌と、その他の部位(乳房など)の特定の癌で認められました。
ビメンチンは、細胞質の構造の安定化において重要であることが確認されています。In vitroでは、活性化されたマクロファージがビメンチンを細胞外間隙に分泌することが確認されています。
物理的形状
0.01M PBS溶液 (pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
保管および安定性
2~8℃で保存してください。光に長時間当てないでください。長期保存中にわずかな濁りが生じた場合は、使用する前に遠心分離して溶液を透明にしてください。
法的情報
Cy製品はAmersham Biosciences Limitedとのライセンス契約に基づいて販売しています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C9080-.5ML:
C9080-BULK:
C9080-.2ML:
C9080-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sven Otto et al.
PloS one, 16(5), e0251530-e0251530 (2021-05-21)
Distal axonopathy is seen in a broad range of species including equine patients. In horses, this degenerative disorder of the recurrent laryngeal nerve is described as recurrent laryngeal neuropathy (RLN). The dysfunctional innervation of the cricoarytenoideus dorsalis muscle (CAD) leads
Morphology of the myoepithelial cell: immunohistochemical characterization from resting to motile phase
Beha G, et al.
TheScientificWorldJournal, 2012 (2012)
HaYeun Ji et al.
Biomaterials, 85, 180-194 (2016-02-14)
Access to smooth muscle cells (SMC) would create opportunities for tissue engineering, drug testing, and disease modeling. Herein we report the direct conversion of human endothelial progenitor cells (EPC) to induced smooth muscle cells (iSMC) by induced expression of MYOCD.
Yimu Zhao et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 85-86, 189-204 (2019-04-15)
Organ-on-a-chip systems have the potential to revolutionize drug screening and disease modeling through the use of human stem cell-derived cardiomyocytes. The predictive power of these tissue models critically depends on the functional assembly and maturation of human cells that are
Guangheng Li et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 20(9), 1611-1623 (2005-08-02)
After intramuscular implantation, BMP4-expressing NIH/3T3 fibroblasts and BMP4-expressing C2C12 myoblasts can promote ectopic cartilage and bone formation. Fibroblasts tend to undergo chondrogenesis, whereas myoblasts primarily undergo osteogenesis. These results suggest that endochondral bone formation may involve different cell types, a