Merck
V4630
Sigma-Aldrich
抗ビメンチン ヤギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
Anti-F5H288
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
分子量
antigen 58 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
wide range, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:20 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
western blot: 1:50 using HS-68 human foreskin cell extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIM(7431)
詳細
VIM(ビメンチン)遺伝子は、中間径フィラメントタンパク質をコードしており、このタンパク質は間葉細胞全体で発現します。VIM遺伝子は、ヒト染色体10p13にマッピングされています。
ビメンチンはヒト染色体10p13にマップされた単一コピー遺伝子によってコードされています。53kDaのビメンチンタンパク質はⅢ型中間径フィラメント (IF) ファミリーに属し、正常な間葉細胞で特異的に発現します。466個のアミノ酸から構成されるビメンチンタンパク質は、非αヘリカルアミノ末端の「ヘッド」とカルボキシ末端の「テール」ドメインが両側に位置する、高度に保存されたα-へリカル「ロッド」ドメインを特徴とします。
特異性
抗体により、正常および病態の間葉系組織に存在するビメンチンが特定されます。抗体は哺乳類の間で幅広い交差反応性を示します。
免疫原
培養ヒト包皮繊維芽細胞由来のビメンチン。
アプリケーション
この抗体の使用が成功しているアプリケーションおよび関連するピアレビュー論文は以下に記載しています。
クロマチン免疫沈降(1 報)
免疫細胞化学(1報)
免疫蛍光(1報)
免疫組織化学(1報)
ヤギで産生された抗ビメンチン抗体は、以下の研究で使用されています:
  • 免疫組織化学
  • ウエスタンブロッティング
  • 免疫細胞化学
  • フローサイトメトリー
ヤギで産生された抗ビメンチン抗体は、免疫組織化学とウエスタンブロット解析で使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ビメンチンは、上皮間葉転換を促進することが知られており、卵巣がんなどのがんの転移に寄与します。ビメンチンは、細胞構造と組織完全性を保ちます。ビメンチンは、TNF-α (腫瘍壊死因子α)が誘発する細胞アポトーシスをもたらすことも知られています。
ビメンチンは、細胞の構造的完全性の維持において極めて重要な役割を果たしています。前立腺がん、乳がん、子宮体がん、中枢神経系(CNS)の腫瘍、悪性黒色腫、および膵臓がん、結腸直腸がん、肝がんなどの胃腸腫瘍において、ビメンチンの過剰発現が認められています。したがって、ビメンチンはこれらのがんの治療薬を開発するためのターゲットとしての役割を果たすことができます。ビメンチンは、血管内皮増殖因子受容体(VEGFR-1)により誘導されるプロテインキナーゼG(PKG)1シグナル伝達経路の活性化において極めて重要な役割を担っており、心筋細胞肥大の退行を刺激します。ビメンチンフィラメントは、遊走、細胞形状の維持、間葉細胞の機械的ストレスへの耐性などさまざまな生理学的プロセスに関わっています。ビメンチンは、LARP6(Laリボ核タンパク質ドメインファミリーメンバー6)と相互作用し、Ⅰ型コラーゲンmRNAを安定化しており、組織線維症の発生に極めて重要な役割をしている可能性があります。ビメンチンは、水晶体を完全な状態に保つ上で重要な役割を担っているため、遺伝子の変異は優性白内障および粉状白内障を引き起こします。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に別段の記載がない限り、弊社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
V4630-.2ML:
V4630-1ML:
V4630-BULK:
V4630-1VL:
V4630-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mice with cav-1 gene disruption have benign stromal lesions and compromised epithelial differentiation.
Yang G, et al.
Experimental and Molecular Pathology, 84(2), 131-140 (2008)
A novel role of vimentin filaments: binding and stabilization of collagen mRNAs.
Challa AA and Stefanovic B.
Molecular and Cellular Biology, 31, 3773-3789 (2011)
Astrocytes acquire morphological and functional characteristics of ependymal cells following disruption of ependyma in hydrocephalus.
Roales-Bujan R
Acta Neuropathologica, 124, 531-546 (2012)
The ubiquitin ligase TRIM56 inhibits ovarian cancer progression by targeting vimentin.
Zhao L, et al.
Journal of Cellular Physiology, 233(3), 2420-2425 (2018)
Androgen receptor localisation and turnover in human prostate epithelium treated with the antiandrogen, casodex.
Waller AS
Journal of Molecular Endocrinology, 24, 339-351 (2000)