Merck
T3287
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗タリン マウス宿主抗体
clone 8d4, ascites fluid
別名:
モノクロナール抗タリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IF
IP
WB
クローン:
8d4, monoclonal
化学種の反応性:
chicken, frog, rat, human, mouse
citations:
191
テクニック:
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured Rat2 cells
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8d4, monoclonal
分子量
antigen 225-235 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
chicken, frog, rat, human, mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured Rat2 cells
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒト染色体9p13.3上にマッピングされたタリン1(TLN1)遺伝子は、2541個のアミノ酸を含む270 kDaの細胞骨格タンパクをコードします。タリン-1は、腎臓、肝臓、脾臓、胃、肺、および血管平滑筋で広く発現しています。TLN1の逆平行二量体構造は、four-point-one、エズリン、ラディキシン、モエシン(FERM)領域を含む球状の頭部および二量体形成に関与する棒状領域を特徴とします。
モノクローナル抗タリンc抗体(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化BALB/cマウス脾細胞の融合により作成された8d4ハイブリドーマに由来します。タリンは、接着複合体の細胞質面の線維状アクチンの存在を特徴とする特殊な細胞‐細胞および細胞‐マトリックス結合である、アドへレンスジャンクションのサブセットに局在しています。培養細胞では、タリンは細胞‐細胞結合にはなく、主に接着斑および細胞表面のフィブロネクチンの下層にある線維性線条で認められます。
特異性
哺乳類および鳥類のタリンと特異的に反応します。イムノブロッティングにおいて、抗体は225 kDaのニワトリタリン分子およびプロテア-ゼ切断により生ずる190 kDaのフラグメントに存在するエピト-プを認識します。ヒト血小板にみられる若干高分子量のタリン分子も認識します。本抗体は、メタノ-ル/アセトン固定した培養繊維芽細胞の接着斑、膜ラッフルや腹側線条が標識されます。
免疫原
精製ニワトリ砂嚢タリン。
アプリケーション
モノクローナル抗タリンは、免疫ブロット、免疫細胞化学、免疫蛍光、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)、マイクロインジェクションやトランスフェクションの研究などさまざまな免疫化学的アッセイを用いたタリンの局在確認に使用できます。本抗体は天然のタリンを認識し、免疫沈降に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
タリン1(TLN1)は、がん細胞接着、遊走および浸潤において重要な役割を果たす細胞骨格タンパクです。また、本化合物はインテグリン活性化に関与し、インテグリンのアクチン細胞骨格への接着を促進します。TLN1は、鼻咽頭がん(NPC)における予後予測バイオマーカーとして働きます。TLN1過剰発現は、類内膜がん、口腔扁平上皮がん(OSCC)、前立腺がんおよび肝細胞がんで認められます。血清TLN1は、肝細胞がん(HCC)のバイオマーカーとして機能します。タリン1(TLN1)は、多形神経膠芽腫(GBM)で高発現しています。TLN1活性の阻害により、GBM細胞のmalignant featureは減少します。また、ベバシズマブ(抗血管新生薬)耐性の制御において重要な役割を果たします。
タリンは、接着斑に局在する少なくとも2つの他のタンパク、ビンキュリンおよびインテグリンと相互作用しますタリンおよびビンキュリンは互いに相互作用することが示されており、いずれも、接着斑で生じる細胞外マトリックスと細胞骨格との間の膜貫通結合部位の産生に関連すると提示されています。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
T3287-100UL:
T3287-.2ML:
T3287-.5ML:
T3287-BULK:
T3287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regionally-selective cell colonization of micropatterned surfaces prepared by plasma polymerization of acrylic acid and 1, 7-octadiene.
Filova E, et al.
Physiological Research, 58(5) (2009)
Ligand-dependent localization and intracellular stability of sigma-1 receptors in CHO-K1 cells
Mavlyutov TA and Ruoho AE
Journal of Molecular Signaling, 2(1), 8-8 (2007)
CBAP functions as a novel component in chemokine-induced ZAP70-mediated T-cell adhesion and migration
Chiang YJ, et al.
PLoS ONE, 8(4), e61761-e61761 (2013)
Ming-Tsung Lai et al.
The Journal of pathology, 224(3), 367-376 (2011-05-07)
Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is highly invasive and is associated with frequent tumour recurrences and lymph node metastases. Identification of genes involved in the aggressiveness of OSCC may provide new targets for clinical intervention. A genome-wide study based on
Vassiliki Kostourou et al.
Nature communications, 4, 2020-2020 (2013-06-27)
Genetic ablation of endothelial focal adhesion kinase (FAK) can inhibit pathological angiogenesis, suggesting that loss of endothelial FAK is sufficient to reduce neovascularization. Here we show that reduced stromal FAK expression in FAK-heterozygous mice unexpectedly enhances both B16F0 and CMT19T