抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NCAM-0B11, monoclonal
分子量
antigen 140-180 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
rat, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable using cells and tissues
western blot: 1:100 using a freshly prepared extract from newborn and adult rat brain, or rat cerebral cortex extract
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCAM1(4684) , NCAM2(4685)
rat ... Ncam1(24586) , Ncam2(288280)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (3 papers)
- Immunofluorescence
- Immunohistochemistry
- Immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
C9672-BULK:
C9672-.2ML:
C9672-VAR:
C9672-.5ML:
C9672-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)