Merck
MAB5324
Sigma-Aldrich
抗ポリシアル酸-NCAM抗体 クローン2-2B
ascites fluid, clone 2-2B, Chemicon®
別名:
PSA-NCAM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
2-2B, monoclonal
application:
ICC
IHC
RIA
WB
化学種の反応性:
mouse, rat, vertebrates, human
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
citations:
128
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2-2B, monoclonal
化学種の反応性
mouse, rat, vertebrates, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgM
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NCAM1(4684)
詳細
ポリシアル酸(PSA)は、神経細胞接着分子(NCAM)に結合した長い直鎖状ホモポリマーです。広範囲の接触依存性細胞相互作用の顕著な下方制御能があります。この作用は、荷電ポリマーが大量の水和物を占有し、それによって細胞間の接触に直接的な物理的障害を引き起こすことが原因と考えられています。PSAの発現制御は細胞相互作用の減少を促進し、それによりさまざまな組織の構造変化に対する許容条件を作り出すことが示されています。
PSAの最も広範な発現は発生初期に前駆細胞で生じ、細胞分裂後にこれらの細胞の遊走を促進する役割を果たします。ほとんどの場合、遊走プロセスの完了後にPSAの発現は消失します。しかし、ニューロンの軸索は多くの場合、軸索の経路探索中にPSAを保持して適切に束形成、出芽、分枝を行います。
特異性
α2-8結合ノイラミン酸(NeuAc-α2-8)n(n>10)と反応します。このポリマーは通常、ポリシアル酸(PSA)と呼ばれています。脊椎動物ではPSAは神経細胞接着分子(NCAM、CD56)と結合しており、細菌では髄膜炎菌B株の莢膜と結合しています。
このモノクローナル抗体は、マウスを含めPSA-NCAMを発現するすべての動物種に有効です。
免疫原
生存髄膜炎菌B群(355株)。
アプリケーション
この抗ポリシアル酸-NCAM抗体 クローン2-2Bを用いたポリシアル酸-NCAMの検出は、IC、IH、RIA、WBでの使用が検証されており、製品は30件以上引用されています。
ウェスタンブロッティング: WBにおいてこの抗体を希釈倍率1:500~1:1,000で使用しました。
免疫細胞染色/免疫組織染色:この抗体を希釈倍率1:200~1:400で使用しました。生存細胞と固定細胞、凍結切片または任意の種類の固定液で固定した組織切片で作用しました(Rougon et al., 1986;Theodosis et al., 1991, 1999)。結果に変動が認められるため、パラフィン包埋組織での使用はお勧めできません。
放射免疫測定法(RIA):
この抗体をRIAで使用しました。(Figarella-Branger et al., 1996)
細胞ソーティングおよび細胞パニング(Ben-Hur et al., 1998)
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
品質
海馬の免疫組織染色で定常的に評価済み。
免疫組織染色(パラフィン):
PSA-NCAM(カタログ番号MAB5324)ヒト海馬における代表的な染色パターン/形態。組織をEDTA(pH 8)で前処理し、抗原賦活化を行いました。この抗体を、IHC-Select Detection with HRP-DABを用いて1:100に希釈しました。免疫反応性は、ニューロンの細胞膜染色としてみられます。
エピトープ賦活化による最適な染色:アルツハイマー病の海馬
ターゲットの説明
150~300 kDa
物理的形状
50%グリセロール含有バッファーに溶解したマウスモノクローナルIgM抗体(保存剤無添加)。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から1か月間、-20ºCで安定です。
溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。IgMを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。注記:冷凍庫の温度が -20°Cより低い温度に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブコントロール組織:若齢ラット海馬、ヒト海馬
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MAB5324:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Callum J C Parr et al.
Scientific reports, 6, 32532-32532 (2016-09-10)
The efficiency of pluripotent stem cell differentiation is highly variable, often resulting in heterogeneous populations that contain undifferentiated cells. Here we developed a sensitive, target-specific, and general method for removing undesired cells before transplantation. MicroRNA-302a-5p (miR-302a) is highly and specifically
Polysialic acid expression is not necessary for motor neuron target selectivity.
Robinson, GA; Madison, RD
Muscle and Nerve null
Alzheimer's disease related markers, cellular toxicity and behavioral deficits induced six weeks after oligomeric amyloid-? peptide injection in rats.
Zussy, C; Brureau, A; Keller, E; Marchal, S; Blayo, C; Delair, B; Ixart, G; Maurice, T; Givalois, L
Testing null
Marie-Claude Bélanger et al.
PloS one, 6(9), e24874-e24874 (2011-10-01)
Polysialic acid (PSA) is a unique carbohydrate composed of a linear homopolymer of α-2,8 linked sialic acid, and is mainly attached to the fifth immunoglobulin-like domain of the neural cell adhesion molecule (NCAM) in vertebrate neural system. In the brain
Kazutoshi Takahashi et al.
Nature communications, 5, 3678-3678 (2014-04-25)
During mammalian embryonic development, the primitive streak initiates the differentiation of pluripotent epiblast cells into germ layers. Pluripotency can be reacquired in committed somatic cells using a combination of a handful of transcription factors, such as OCT3/4, SOX2, KLF4 and