Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
ABN14
Sigma-Aldrich
抗脳脂質結合タンパク質抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Brain lipid-binding protein, Fatty acid-binding protein 7, Mammary-derived growth inhibitor related, brain lipid binding protein, fatty acid binding protein 7, brain, mammary-derived growth inhibitor-related
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FABP7(2173)
mouse ... Fabp7(12140)
詳細
BLBP(Brain lipid binding protein)は、長鎖脂肪酸やその他の疎水性リガンドに結合する高度に保存された低分子細胞質タンパク質ファミリーに属しています。BLBPは、脂肪酸の取り込み、輸送、代謝において不可欠な役割を果たしています。BLBPは、発達中の中枢神経系において放射状グリア(主な神経前駆体細胞型であり、神経細胞移動をサポートするスキャフォールド)の分子マーカーとして使用できます。放射状グリアは、その神経前駆体としての機能と神経細胞移動のガイド役としての機能を通して、大脳皮質の発生において不可欠な役割を果たします。
特異性
この抗体は、Brain lipid-binding proteinを認識します。
ラット相同性 - 88%.
免疫原
エピトープ:細胞質ドメイン
ヒト脳脂質結合タンパク質に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
この抗脳脂質結合タンパク質抗体を用いたBrain lipid binding proteinの検出は、WB、IHでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 希釈倍率1:300で使用、ABN14抗体は、マウス小脳組織においてBrain lipid-binding proteinを検出できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
ニューロンおよびグリアマーカー
品質
P1マウス脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.01 µg/mlで使用、10 µgのP1マウス脳組織ライセートにおいてBrain lipid-binding proteinを検出できます。
ターゲットの説明
約15 kDa
関連事項
先発品:AB9558
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
P1マウス脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN14-25UG:
ABN14:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A mouse model of human primitive neuroectodermal tumors resulting from microenvironmentally-driven malignant transformation of orthotopically transplanted radial glial cells.
Malchenko, S; Sredni, ST; Hashimoto, H; Kasai, A; Nagayasu, K; Xie, J; Margaryan et al.
Testing null
Vivek K Bajpai et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 35(5), 1402-1415 (2017-02-01)
During development, neural crest (NC) cells are induced by signaling events at the neural plate border of all vertebrate embryos. Initially arising within the central nervous system, NC cells subsequently undergo an epithelial to mesenchymal transition to migrate into the
Constance A Rich et al.
Glia, 66(12), 2617-2631 (2018-09-27)
We and others previously showed that in mouse embryos lacking the transcription factor Sox10, olfactory ensheathing cell (OEC) differentiation is disrupted, resulting in defective olfactory axon targeting and fewer gonadotropin-releasing hormone (GnRH) neurons entering the embryonic forebrain. The underlying mechanisms
Chrysoula Konstantinidou et al.
BMC biology, 14(1), 94-94 (2016-10-26)
In vertebrate organisms, the neural crest (NC) gives rise to multipotential and highly migratory progenitors which are distributed throughout the embryo and generate, among other structures, the peripheral nervous system, including the intrinsic neuroglial networks of the gut, i.e. the
Sara Anna Bonini et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 26(6), 2832-2849 (2016-03-08)
Alterations in genes that regulate neurodevelopment can lead to cortical malformations, resulting in malfunction during postnatal life. The NF-κB pathway has a key role during neurodevelopment by regulating the maintenance of the neural progenitor cell pool and inhibiting neuronal differentiation.