Merck
すべての画像(12)
主要文書
安全性情報
ZRB13190
Sigma-Aldrich
抗BLBP/FABP7抗体 クローン7I23 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
B-FABP, BLBP, Mammary-derived growth inhibitor related, 脂肪酸結合タンパク質7, 脂質結合タンパク質, 脳型脂肪酸結合タンパク質, 脳脂質結合タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
7I23, monoclonal
recombinant monoclonal
詳細
7I23 Clone
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 14.89 kDa
observed mol wt ~15 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FABP7(2173)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン7I23は脳脂質結合タンパク質(BLBP)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
GST/Hisタグ付き全長リコンビナント・ヒト脳脂質結合タンパク質。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、ラット脳、ヒト脳およびHisタグ付きリコンビナント・FABP 2,3,4,7のBLBP/FABP7を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト脳組織片のBLBP/FABP7を検出できます。
免疫蛍光染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト小脳組織片のBLBP/FABP7を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗BLBP/FABP7 クローン7I23 ZooMAb(カタログ番号:ZRB13190)は、脳脂質結合タンパク質(BLBP)を特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、免疫蛍光染色、免疫組織染色(パラフィン)およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
脂質結合タンパク質(脳)(UniProt:O15540、別名:脳脂質結合タンパク質、BLBP、脳型脂肪酸結合タンパク質、B-FABP、脂肪酸結合タンパク質7、mammary-derived growth inhibitor related)は、ヒトにおいてFABP7(別名:BLBP、FABPB、MRG)遺伝子(Gene ID:2173)によってコードされています。FABP7は、hydrophobic ligand-binding proteins(FABPs)の大型ファミリーのメンバーです。FABPタンパク質は、脂肪酸およびレチノイドの取り込みおよび細胞内輸送を含む脂質代謝に関与しています。また、遺伝子調節、細胞シグナリング、細胞成長および分化にも関与しています。FABP7は、発達中の脳における放射状グリア線維システムの構築に必要な脳特異的タンパク質です。このシステムは、未発達のニューロンが移動して皮層を構築するために必要なシステムです。FABP7は、発達中の中枢神経系において高レベルで発現します。初期の神経系発達に重要であることが示されており、成熟脳の星状細胞およびニューロン細胞前駆体に発現します。FABP7発現は、睡眠および活動メカニズムに関与する脳領域において、明期で高く、暗期では低いことが報告されています。FABP7は、メラニン細胞病変で認められ、in vitroにおいてメラノーマ細胞の増殖および浸潤を調節することが示されおり、このことから、細胞増殖および浸潤に関与する可能性が示唆されます。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(Ref.: Camara, JR et al. (2008).PLoS ONE 3(2; e1631)。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB13190-25UL:
ZRB13190-4X25UL:
試験成績書(COA)