抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
VIM-13.2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~58 kDa
化学種の反応性
mouse, bovine, canine, rat, monkey, human, chicken
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cell line extract
immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using human foreskin fibroblast HS68 cells
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Vim(280955)
chicken ... Vim(420519)
dog ... Vim(477991)
human ... VIM(7431)
mouse ... Vim(22352)
rat ... Vim(81818)
rhesus monkey ... Vim(705289)
詳細
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- indirect immunofluorescence
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4200716-100UL:
SAB4200716-VAR:
SAB4200716-BULK:
試験成績書(COA)