Merck
P8825
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗増殖細胞核抗原 マウス宿主抗体
clone PC 10, ascites fluid
別名:
モノクロナール抗増殖細胞核抗原, 抗PCNA抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PC 10, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human, monkey, insect, yeast
rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:3,000 using human tonsil sections
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:3,000 using HS-68 human foreskin- cell extract
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCNA(5111)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PCNA(増殖細胞核抗原)は、構造的および機能的に保存されたDNAスライディングクランプ(βクランプ)ファミリーのメンバーです。これらは、環状錯体-ホモ三量体として真核生物中に存在し、疑似六量体対称性を示します。PCNAのモノマーは、2つの類似した球状ドメインで構成されており、これらは長い、かつ柔軟性を持つと考えられるドメイン間結合ループによって結合されています。これらのモノマーは、頭部と尾部を連結することで環を構成する自己組織性を持ち、その内側表面はαヘリックスで構成されて正に帯電し、外側表面はβシートで構成されています。
モノクローナル抗増殖性細胞核抗原(マウスIgG2aアイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と、PCNA-プロテインA融合タンパク質で免疫化したBALB/cマウスの脾細胞との融合により作成されたPC 10ハイブリドーマに由来します。シクリンとも呼ばれる増殖性細胞核抗原(PCNA、36 kDa)は、DNAポリメラーゼの補助タンパク質です。このタンパク質は、細胞周期を通して連続的に循環する細胞の核質中に存在します。
特異性
酸性、非ヒストン性のDNAポリメラ-ゼの補助タンパクであり、ポリメラ-ゼδのアクセサリ-タンパクとしても知られるPCNAを認識します。固定時間はPCNAの免疫反応性の強度に大きく影響します。しかし固定の遅延による免疫反応性への影響はありません。酵素処理は染色に悪影響です。アセトン-メタノ-ル、またはメタノ-ル固定細胞の免疫細胞化学において、本抗体は核全体 (核小体および核質) にわたり顆粒状の染色を示します。多岐にわたる正常組織および悪性組織の分裂細胞核、特に胚中心において特異的染色が観察されます。
免疫原
PCNA-プロテインA融合タンパク質
アプリケーション
マウスが産生したモノクローナル抗増殖細胞核抗原抗体は以下の目的に使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • 免疫ブロット法
  • 免疫組織学
  • 免疫沈降法
  • 流動細胞計測法
マウスで産生されたモノクローナル抗増殖細胞核抗原抗体は、免疫組織化学染色(IHC)やウエスタンブロッティング(WB)で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
PCNA(増殖細胞核抗原)は、テンプレート-プライマー3′末端の周辺にロードされ、それが保存されたシャペロン様複合体であるRFC(複製因子C)により認識され、このメカニズムはATPに依存します。PCNA環がDNAを取り囲むことでポリメラーゼがDNAにしっかりと固定され、そのためDNAポリメラーゼの補助因子として機能することになります。DNA損傷における複製停止からの確実な回復のための経路であるDNA損傷耐性(DDT)経路の制御のために、K164残基におけるこのタンパク質の翻訳後修飾が必要になります。
増殖性細胞核抗原(PCNA)は、S期のDNA複製に欠かせません。細胞のDNA合成に必須です。PCNAは、SV40系の鎖合成の誘導に必要で、そこではポリメラーゼの補助タンパク質として機能します。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
P8825-BULK:
P8825-VAR:
P8825-.2ML:
P8825-100UL:
P8825-25UL:
P8825-.5ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Megan Beauchemin et al.
Development (Cambridge, England), 142(23), 4026-4037 (2015-12-03)
Cardiovascular disease is the leading cause of morbidity and mortality in the Western world owing to the limited regenerative capacity of the mammalian cardiovascular system. In lieu of new muscle synthesis, the human heart replaces necrotic tissue with deposition of
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA): ringmaster of the genome
Paunesku T, et al.
International Journal of Radiation Biology, 77(10), 1007-1021 (2001)
Development of cerebellar neurons and glias revealed by in utero electroporation: Golgi-like labeling of cerebellar neurons and glias.
Kita Y et al
PLoS ONE, 8(7), e70091-e70091 (2013)
PCNA, the maestro of the replication fork.
Moldovan GL et al
Cell, 129(4), 665-679 (2007)
Polycystic kidney disease in Han:SPRD Cy rats is associated with elevated expression and mislocalization of SamCystin.
Nagao S et al
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 299(5), F1078-F1086 (2010)