クローン
PC10, monoclonal
化学種の反応性
invertebrates, vertebrates
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCNA(5111)
詳細
増殖性細胞核抗原(PCNA)は、動物種間で高度に保存されている36 kDa分子です。PCNAは当初、全身性エリテマトーデス患者の自己抗体の亜集団に対する抗原として特定されました(Miyachi, 1978、Takasaki, 1984、Ogata, 1987)。PCNAはその後、S期の間、およびDNA損傷修復に関与するメカニズムと関連のあるDNA合成の間に、DNAポリメラーゼデルタに対する補因子として機能することが判明しています(Tan, 1987、Bravo, 1987)。PCNA発現のこの時間的特異性のために、PCNAは細胞増殖に最適なマーカーとなっています。PCNAは、細胞周期のG1期の間に蓄積が始まり、S期の間に最も多くなり、G2/M期の間に減少します(Kurki, 1988)。PCNAの半減期は20時間を超えるため、非周期細胞内のタンパク質を検出できる可能性があります。
特異性
クローンPC10は、試験対象のすべての脊椎動物種および昆虫種からPCNAを認識し、形質転換細胞(Kurki, 1988)、固形腫瘍の増殖細胞(Smetana, 1983)、および白血病患者の芽細胞(Takasaki, 1984)を特定するために使用されています。クローンPC10による免疫組織染色は、正常細胞およびリンパ腫のパラフィン切片でPCNAの発現を研究するために使用されています(Hall, 1990)。増殖細胞の場合、PCNAの染色パターンは主に核です。 本抗体はウェスタンブロッティングにより、36 kDaで移動する等電点が4.8のポリペプチドを検出します。
免疫原
プロテインAベクターpR1T2Tで作られるラットPCNA
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:1:250~1:1000。全細胞タンパク質抽出物よりも核抽出物のほうが推奨されます。
免疫組織染色:1:20~1:200。推奨されるのはパラフィン包埋組織切片のみです。ホルマリン(緩衝および非緩衝)、メタカーン、およびBouinの試薬などの幅広い固定剤で固定した材料に使用できます。固定時間は、PCNA免疫活性の強度に著しく影響を及ぼす可能性があります。ガラススライド上で切片を焼くと、染色は弱くなります(無効になる場合もあります)。ポリ-L-リジンでコーティングしたスライド上で一晩空気乾燥させることをお勧めします。標準のABC手法による25°Cでの60分間培養が推奨されます。
免疫沈降
間接フローサイトメトリー
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
免疫組織染色:1:20~1:200。推奨されるのはパラフィン包埋組織切片のみです。ホルマリン(緩衝および非緩衝)、メタカーン、およびBouinの試薬などの幅広い固定剤で固定した材料に使用できます。固定時間は、PCNA免疫活性の強度に著しく影響を及ぼす可能性があります。ガラススライド上で切片を焼くと、染色は弱くなります(無効になる場合もあります)。ポリ-L-リジンでコーティングしたスライド上で一晩空気乾燥させることをお勧めします。標準のABC手法による25°Cでの60分間培養が推奨されます。
免疫沈降
間接フローサイトメトリー
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗PCNA抗体、クローンPC10は、PCNA(別名:Proliferating Cell Nuclear Antigen、DNA Polymerase delta Processivity Factor)を検出するためのマウスモノクローナル抗体であり、FC、IP、WB、IHC(P)で検証されています。&
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
細胞周期、DNA複製および修復
細胞周期、DNA複製および修復
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン(イオン交換クロマトグラフィー)。 液体。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から最長6カ月間保存できます。
アナリシスノート
コントロール
扁桃腺組織または反応性リンパ節組織
扁桃腺組織または反応性リンパ節組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB424R:
試験成績書(COA)
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 813929-813929 (2022-03-15)
Gasdermins (GSDM) genes play complex roles in inflammatory diseases and cancer. Gasdermin-B (GSDMB) is frequently upregulated in human cancers, especially in HER2-amplified breast carcinomas, and can promote diverse pro-tumor functions (invasion, metastasis, therapy-resistance). In particular, the GSDMB shortest translated variant
International journal of molecular sciences, 21(13) (2020-07-08)
Hypertensive patients have an increased risk of developing chronic kidney disease (CKD). Many of these patients have increased levels of the blood pressure regulating mineralocorticoid aldosterone. As a protection against aldosterone-induced damage, kidney cells can upregulate key regulators of the
Frontiers in immunology, 14, 1208891-1208891 (2023-06-12)
Diet-microbiota-host interactions are increasingly studied to comprehend their implications in host metabolism and overall health. Keeping in mind the importance of early life programming in shaping intestinal mucosal development, the pre-weaning period can be utilised to understand these interactions in
Scientific reports, 11(1), 4213-4213 (2021-02-20)
Early-life gut microbial colonisation is known to influence host physiology and development, shaping its phenotype. The developing gastro-intestinal tract of neonatal piglets provides a "window of opportunity" for programming their intestinal microbiota composition and corresponding intestinal development. Here, we investigated
Science advances, 7(43), eabe0834-eabe0834 (2021-10-21)
[Figure: see text].