Merck
すべての画像(18)
主要文書
安全性情報
ZRB1442
Sigma-Aldrich
抗PCNA抗体 クローン3B22 ZooMAb®ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
増殖性細胞核抗原
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B22, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 28.77 kDa
observed mol wt 34 kDa
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCNA(5111)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン3B22は、増殖性細胞核抗原(PCNA)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。最初の150アミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒト増殖性細胞核抗原(PCNA)のN末端領域における最初の150アミノ酸に相当するGST/Hisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HeLa細胞溶解物中のPCNAを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa、A431、HUVEC細胞株のPCNAを検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト扁桃組織片のPCNAを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:アフィニティ結合アッセイにおいて、この抗体は、リコンビナントPCNAにKD値2.0 x 10^(-7)で結合した。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください
抗PCNA クローン3B22 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1442)は、PCNAを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体で、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
増殖細胞核抗原(UniProt:P12004;PCNAとしても知られる)は、ヒトのPCN遺伝子(遺伝子ID:5111)によってコード化されています。 PCNAは、DNAポリメラーゼデルタの補助タンパク質として機能するホモ三量体核タンパク質であり、リーディング鎖の伸長中にポリメラーゼの処理可能性を高めることで真核生物のDNA複製の制御に関与しています。PCNA は3′-5′エキソヌクレアーゼと3′-ホスホジエステラーゼに強い刺激効果を誘発しますが、アプリン酸-アピリミジン酸(AP)エンドヌクレアーゼ、APEX2の活性には影響を与えません。CREBBP、EP300、POLD1とともにDNA損傷部位に共存することが報告されています。これは、DNA損傷後のDNA複製の完了を可能にし、複製後の修復を促進するDDRタンパク質をリクルートするためのローディングプラットフォームとして機能します。PCNAは、クロマチン関連PCNAを安定化するEGFRによってチロシン211でリン酸化を受けることができます。DNA損傷後、モノユビキチン化を受けて特殊なDNAポリメラーゼによる DNA損傷の直接バイパスを刺激するか、ポリユビキチン化を受けてテンプレート切り替えメカニズムによってDNA損傷全体で組換え依存性DNA合成を促進することができます。 PCN遺伝子の変異は、発達遅延、運動失調、難聴、低身長を特徴とする毛細血管拡張性運動失調症様疾患2(ATLD2)を引き起こすことが知られています。メルク独自の技術によって生成されたこのZooMAb®組み換えモノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に強化された特異性、親和性、再現性、安定性を備えています。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、私たちの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
ZRB1442-25UL:
ZRB1442-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)