クローン
GC-4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 135 kDa
交差性
chicken, monkey, mouse, human, rabbit, rat
テクニック
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using rat cardiac muscle frozen sections
western blot: 10-20 μg/mL using chicken cardiac muscle or COS-7 cell extracts
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDH2(1000)
mouse ... Cdh2(12558)
rat ... Cdh2(83501)
詳細
アプリケーション
- 電子顕微鏡法
- フローサイトメトリー
- 免疫細胞化学的分析
- ラット心筋凍結切片を使用した濃度10~20 μ/mLにおける免疫組織化学的分析
- ニワトリ心筋またはCOS-7細胞抽出物を使用した濃度10~20 μg/mLにおけるウエスタンブロット
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C3865-BULK:
C3865-200UL:
C3865-100UL:
C3865-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)