安全性情報
MABT26
Sigma-Aldrich
抗Eカドヘリン抗体、クローンDECMA-1
clone Decma-1, from rat
別名:
Anti-Anti-Arc-1, Anti-Anti-BCDS1, Anti-Anti-CD324, Anti-Anti-CDHE, Anti-Anti-ECAD, Anti-Anti-LCAM, Anti-Anti-UVO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
Decma-1, monoclonal
application:
FACS
ICC
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
human, mouse
テクニック:
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
24
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Decma-1, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDH1(999)
mouse ... Cdh1(12550)
詳細
カドヘリンは、Ca2+-依存性細胞間相互作用に関与する膜貫通糖タンパク質のファミリーです。このファミリーのメンバーは、さまざまな組織で異なった形で発現し、組織の完全性、形態形成、および移行の維持に関与します。カドヘリンは、I型およびII型のサブグループに分類されます。I型カドヘリンには、上皮カドヘリン(Eカドヘリン)、神経カドヘリン(Nカドヘリン)、胎盤カドヘリン(Pカドヘリン)、および網膜カドヘリン(Rカドヘリン)が含まれます。II型には、腎臓カドヘリン(Kカドヘリン)および骨芽細胞カドヘリン(OBカドヘリン)が含まれます。最もよく特性が評価されているカドヘリンの一つがEカドヘリン(上皮カドヘリンまたはカドヘリン-1)です。カルシウム結合細胞外ドメインから成り、隣接細胞のその他のEカドヘリン分子との相互作用、およびインテグリンαEβ7との相互作用に関与します。Eカドヘリンの細胞質ドメインは、細胞質カテニンタンパク質を介してアクチン細胞骨格と結合することから、複合体を確立して接着結合に局在させます。癌の場合には、Eカドヘリンは、正常上皮における浸潤抑制物質としてのその機能の通り、頻繁に下方調節されます。
免疫原
マウス胚性癌細胞株PCC4
アプリケーション
この抗Eカドヘリン抗体、クローンDECMA-1は、Eカドヘリンの検出において、WB、IH、IC、IP、FC、FUNCでの使用が検証されています。
免疫組織染色: 希釈倍率1:300で使用、マウス消化管組織のEカドヘリンを検出できることが示されました。
阻害: 独立したラボが前回のロットを、Eカドヘリン関連細胞接着を阻害する阻害試験で使用しました。 (Vestweber, 1985)
フローサイトメトリー: 独立したラボが前回のロットをフローサイトメトリーで使用しました。 (Tang, 1994)
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
分子接着(CAM)
品質
A431細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLの本抗体は、10 µgのA431細胞ライセートでEカドヘリンを検出できます。
ターゲットの説明
実測分子量:約106 kDa。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG
精製ラットモノクローナルIgG1κ抗体、PBS緩衝液に溶解(保存剤無添加)。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
A431細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABT26:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Pece et al.
The Journal of biological chemistry, 275(52), 41227-41233 (2000-09-02)
E-cadherins are well characterized cell surface molecules expressed in epithelial cells, which play a major role in cell adhesion through the establishment of calcium-dependent homophilic interactions at sites of cell-cell contacts. They are also integral components of morphogenetic programs controlling
Nicholas F Dybdal-Hargreaves et al.
Oncotarget, 10(45), 4719-4720 (2019-08-07)
[This corrects the article DOI: 10.18632/oncotarget.23798.].
Zhibo Gai et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 21(9), 1468-1476 (2010-05-29)
Mutations in TRPS1 cause tricho-rhino-pharyngeal syndrome (TRPS). Trps1 is essential for nephron development, acting downstream of Bmp7. Because Bmp7 counteracts epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) and reverses chronic renal injury, we examined the function of Trps1 in renal fibrosis. Immunohistochemistry revealed Trps1
Detian Yuan et al.
Cancer cell, 31(6), 771-789 (2017-06-14)
Intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) is a highly malignant, heterogeneous cancer with poor treatment options. We found that mitochondrial dysfunction and oxidative stress trigger a niche favoring cholangiocellular overgrowth and tumorigenesis. Liver damage, reactive oxygen species (ROS) and paracrine tumor necrosis factor
Philippe Pujuguet et al.
Molecular biology of the cell, 14(5), 2181-2191 (2003-06-13)
Ezrin, a membrane cytoskeleton linker, is involved in cellular functions, including epithelial cell morphogenesis and adhesion. A mutant form of ezrin, ezrin T567D, maintains the protein in an open conformation, which when expressed in Madin-Darby canine kidney cells causes extensive