Merck
T7191
Sigma-Aldrich
パクリタキセル
from semisynthetic, ≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H51NO14
CAS番号:
分子量:
853.91
Beilstein:
1420457
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
semisynthetic
品質水準
アッセイ
≥98%
不純物
natural taxane impurities, none detected (except ≤0.5% paclitaxel degradation products.)
mp
213 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMSO: soluble 50 mg/mL
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
H2O: soluble (hydrolyzes)
ethanol: soluble
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI Key
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:タキソイド
アプリケーション
パクリタキセルは、その膵管腺がんのマウスモデルにおける腫瘍退縮に対する影響についての研究に使用されています。パクリタキセルはドセタキセルのクロマトグラフ分析の内部標準としても使用されています。さらに、パクリタキセルは、そのカエノラブディティス・エレガンスの胚に対する影響の解析に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
パクリタキセルは、強力な抗悪性腫瘍および抗有糸分裂性のタキサン系薬物であり、β-チューブリンのN末端と結合し、微小管を安定化させてG2/M期の細胞周期を停止させます。微小管が損傷すると、JNK依存性経路と後続するJNK非依存性経路を通じてアポトーシスが誘発されます(おそらくは、プロテインキナーゼA(PKA)またはRaf-1キナーゼの活性化と関連し、Bcl-2のリン酸化が引き起こされます)。CYP2CBが関わる主要な代謝物は、6α-ヒドロキシパクリタキセル(6α-OHP)です。
パクリタキセルは高親油性です。これはp-糖タンパク質(多剤耐性タンパク質)の基質として働きます。したがって、パクリタキセルの脳への分布は少ないです。殺細胞作用以外に、パクリタキセルは腫瘍の浸潤プロセスを刺激することが知られています。
特徴および利点
この化合物はブリストル・マイヤーズ スクイブ社によって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物はADME TOX研究向けの注目の製品です。さらに特徴があるADME Tox製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
注意
パクリタキセルは、メタノール中でエステル交換され、また水溶液中では加水分解されます。
調製ノート
パクリタキセルは50 mg/mLでメタノールに可溶で、透明無色の溶液が得られます。パクリタキセルは、エタノール、水、DMSOにも可溶です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T7191-1MG-PW:
T7191-VAR:
T7191-25MG-PW:
T7191-5MG-PW:
T7191-5MG:
T7191-1MG:
T7191-25MG:
T7191-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Antisense Elements (Genetics) Research Focus, 181-181 (2007)
Megha Bajaj et al.
PloS one, 8(8), e71889-e71889 (2013-08-13)
Laulimalide is a microtubule-binding drug that was originally isolated from marine sponges. High concentrations of laulimalide stabilize microtubules and inhibit cell division similarly to paclitaxel; however, there are important differences with respect to the nature of the specific cellular defects
Anders Andersen et al.
BMC clinical pharmacology, 6, 2-2 (2006-01-18)
The taxanes paclitaxel and docetaxel have traditionally been used in high doses every third week in the treatment of cancer. Lately there has been a trend towards giving weekly low doses to improve the therapeutic index. This article describes the
Kristopher K Frese et al.
Cancer discovery, 2(3), 260-269 (2012-05-16)
Nanoparticle albumin-bound (nab)-paclitaxel, an albumin-stabilized paclitaxel formulation, demonstrates clinical activity when administered in combination with gemcitabine in patients with metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA). The limited availability of patient tissue and exquisite sensitivity of xenografts to chemotherapeutics have limited our
M Onrubia et al.
Current medicinal chemistry, 20(7), 880-891 (2012-12-06)
Taxol (paclitaxel) and its derivatives are microtubule-stabilizing drugs widely used in the treatment of several types of cancer, including mammary, prostate, ovarian and non-small-cell lung carcinoma, as well as AIDS-associated Kaposi's sarcoma and other types of tumor. Taxanes stabilize microtubules
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
関連コンテンツ
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.
タンパク質パスウェイの解析は、創薬研究と医薬品開発の基本の一つです。ケミカルライブラリースクリーニング、タンパク質・酵素活性の調査、タンパク質パスウェイの低分子による調節など、タンパク質パスウェイの解析について紹介します。