由来生物
Sorangium cellulosum
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
保管条件
desiccated
protect from light
色
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]1(C[C@]2([H])O[C@]2(C)CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)C(C)(C)[C@@H](O)CC(=O)O1)\C(C)=C\c3csc(C)n3
InChI
1S/C27H41NO6S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)33-23(30)13-21(29)26(5,6)25(32)17(3)24(15)31/h11,14-15,17,20-22,24,29,31H,8-10,12-13H2,1-7H3/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1
InChI Key
QXRSDHAAWVKZLJ-PVYNADRNSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
E2656-1MG:
E2656-10UG:
E2656-BULK:
E2656-5MG:
E2656-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)