Merck
01885
Sigma-Aldrich
ドセタキセル
purum, ≥97.0% (HPLC)
別名:
Docetaxel anhydrous
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H53NO14
CAS番号:
分子量:
807.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
51101929
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
不純物
~6% water
mp
186-192 °C (dec.)
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6
InChI
1S/C43H53NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
InChI Key
ZDZOTLJHXYCWBA-VCVYQWHSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドセタキセルは、ヨーロッパイチイの木の針状葉由来の細胞毒性、半合成、第2世代タキサンで、バッカチン環を有し、アントラサイクリン系抗菌剤です。パクリタキセルと類縁関係にありますが、構造的には側鎖の3′位とバッカチン環の10′位がパクリタキセルとは異なります。
アプリケーション
ドセタキセルは、以下の用途に使用されています:
  • 胃癌細胞におけるリソソームのオートファジーフラックスに対する作用を検討するため
  • ステアリドン酸(SDA)との併用でヒト前立腺癌細胞における有効性を増強し、細胞死を促進するため
  • 前立腺癌細胞および子宮頸癌細胞における微小管安定化剤として
  • 前立腺癌幹様細胞(PCSC)におけるγ-セクレターゼ阻害薬(GSI)との併用でNotchシグナル伝達経路に対する作用を検討するため
生物化学的/生理学的作用
ドセタキセル(docetaxel:DOC)は抗微小管薬であり、前立腺癌や乳癌を含む多くのがん種のファーストライン化学療法に用いられる標準的な抗癌剤です。腫瘍細胞に結合した血管内皮増殖因子(VEGF)に作用して、in vitroin vivoの両方で強力な血管新生阻害作用を引き出します。細胞周期、血管新生、遺伝子発現などの多くの重要な細胞プロセスに関与するドセタキセルは、上皮成長因子受容体(EGFR)経路、Ras経路などの多くのシグナル伝達経路と相互作用します。
ドセタキセルは、タキサン類の抗がん剤で、パクリタキセルに関連しています。これは、微小管のβ-チュ-ブリンサブユニットに結合して安定化し、紡錐体の脱重合を阻害し、細胞周期の停止およびアポト-シスをもたらします。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
01885-BULK-F:
01885-VAR-F:
01885-5MG-F:
01885-25MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hugo E R Ford et al.
The Lancet. Oncology, 15(1), 78-86 (2013-12-18)
Second-line chemotherapy for patients with oesophagogastric adenocarcinoma refractory to platinum and fluoropyrimidines has not shown benefits in health-related quality of life (HRQoL). We assessed whether the addition of docetaxel to active symptom control alone can improve survival and HRQoL for
Roy S Herbst et al.
Cancer treatment reviews, 29(5), 407-415 (2003-09-16)
Different tumors have different aberrations in signaling and growth stimulation pathways that drive cancer growth. An understanding of these processes is key to the development of new anticancer agents and to identifying optimal treatment strategies and patient populations suitable for
Lei Wang et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 258-258 (2020-06-27)
Prostate cancer stem-like cells (PCSCs) likely participate in tumor progression and recurrence and demonstrate resistance to chemotherapy. The Notch pathway plays a role in the maintenance of the stemness in PCSCs. This study aimed to investigate the efficacy of Notch
Alberto Montero et al.
The Lancet. Oncology, 6(4), 229-239 (2005-04-07)
Docetaxel is a semisynthetic taxane, a class of anticancer agents that bind to beta tubulin, thereby stabilising microtubules and inducing cell-cycle arrest and apoptosis. Docetaxel was first approved for the treatment of anthracycline-refractory metastatic breast cancer in the mid-1990s. Since
Jasdeep K Saggar et al.
International journal of cancer, 134(11), 2726-2734 (2013-12-18)
Many chemotherapy drugs have poor therapeutic activity in regions distant from tumor blood vessels because of poor tissue penetration and low cytotoxic activity against slowly-proliferating cells. The hypoxia-activated pro-drug TH-302 may have selective toxicity for hypoxic and neighboring cells in