Merck
C2538
Sigma-Aldrich
カルボプラチン
別名:
cis-ジアンミン(1,1-シクロブタンジカルボキシラト)プラチナ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C4H6(CO2)2]Pt(NH3)2
CAS番号:
分子量:
371.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
powder
品質水準
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
SMILES記法
N.N.O=C1O[Pt]OC(=O)C12CCC2
InChI
1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2/p-2
InChI Key
OLESAACUTLOWQZ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルボプラチンは、精巣癌、卵巣癌、および乳癌の治療に使用されます。
アプリケーション
カルボプラチンは以下に使用されます:
  • 化学療法誘導性の血小板減少症のマウスモデル、および治療
  • 結腸直腸癌細胞のラージサブセットにおける細胞死の誘導
  • 細胞増殖および化学受容性の評価
  • 細胞増殖抑制のポジティブコントロール
生物化学的/生理学的作用
カルボプラチンはプラチナ系抗癌剤であり、隣接するグアニン残基と鎖内架橋を形成することによりDNAに損傷を与えます。DNA-ミスマッチ修復(MMR)活性が失われると腫瘍はこのような薬剤に対する耐性を獲得し、その結果としてプログラム細胞死の誘導が減少します。
特徴および利点
本化合物は、Bristol-Myers Squibbによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
本化合物は、アポトーシス研究用の製品として提供しています。他のアポトーシス研究用製品を閲覧するには、ここをクリックしてください。他の研究領域用の生理活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C2538-25MG:
C2538-10MG:
C2538-VAR:
C2538-100MG:
C2538-BULK:
C2538-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Joel Shapiro et al.
Annals of surgery, 258(5), 678-688 (2013-10-08)
To gain insight into the exact location of residual esophageal cancer in the esophageal wall and regional lymph nodes after neoadjuvant chemoradiotherapy (nCRT) and to determine the pattern of regression. Data from the recently published chemoradiotherapy for oesophageal cancer followed
Selective toxicity of rose bengal to ovarian cancer cells in vitro
Koevary SB
International Journal of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology, 4(2), 99-99 (2012)
Osteoblasts support megakaryopoiesis through production of interleukin 9
Xiao M, et al.
Blood, blood-b2016 (2017)
Furqan Shaikh et al.
Pediatric blood & cancer, 60(4), 587-592 (2012-09-15)
While cisplatin is considered superior to carboplatin for the treatment of malignant germ cell tumors (MGCTs) in adults, pediatric oncology collaborative groups still remain concerned about the late effects of cisplatin in children. We performed a literature search to identify
Nikola A Bowden
Cancer letters, 346(2), 163-171 (2014-01-28)
Platinum based therapy is one of the most effectively used chemotherapeutic treatments for cancer. The mechanism of action of platinum compounds is to damage DNA and drive cells into apoptosis. The most commonly used platinum containing agents are cis-diammine-dichloroplatinum (II)]
資料
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.