Merck
C0253
Sigma-Aldrich
クロランブシル
別名:
4-(4-[ビス(2-クロロエチル)アミノ]フェニル)酪酸, 4-[ビス(2-クロロエチル)アミノ]ベンゼン酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
304.21
Beilstein:
999011
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
InChI Key
JCKYGMPEJWAADB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2D6(1565)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロラムブシルは、次のように使用されています:
  • マウスにおけるアミロイド形成に対するその抗炎症効果を調べるためのアルキル化剤/化学療法薬として
  • マウス白血病単球マクロファージにおける細胞毒性を測定するためのポジティブコントロールとして
  • HeLa S3細胞における変異特異的DNAアルキル化の多機能複合体(8950A-Chb(Cl/OH))の構築におけるアデニン特異的DNAアルキル化試薬として
生物化学的/生理学的作用
クロラムブシルは窒素マスタードアルキル化剤で、抗がん剤として機能します。クロラムブシルは、膜、RNA、DNA、タンパク質に結合します。DNA架橋結合により抗炎症活性 および抗腫瘍活性を示します。クロラムブシルは、p53-依存的メカニズムを介して慢性リンパ性白血病(CLL)に対する治療効果を示します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C0253-500MG:
C0253-BULK:
C0253-10G:
C0253-1G:
C0253-100MG:
C0253-VAR:
C0253-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shmuel Shtrasburg et al.
Autoimmunity reviews, 12(1), 18-21 (2012-08-11)
The mainstay of AA amyloidosis prevention and treatment is suppression of inflammation. In the present study we have tried to determine the efficacy of a variety of anti-inflammatory agents at suppressing AA amyloidosis in a mouse model of the disease.
C Muller et al.
Blood, 92(7), 2213-2219 (1998-09-25)
The objective of this study is to investigate the role of DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) in the chronic lymphocytic leukemia (CLL) lymphocyte response to nitrogen mustard therapy. DNA-PK is a nuclear serine/threonine kinase that functions in DNA double-strand break repair
Palle J Pedersen et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(10), 3408-3415 (2009-05-01)
The synthesis and biophysical characterization of four prodrug ether phospholipid conjugates are described. The lipids are prepared from the anticancer drug chlorambucil and have C16 and C18 ether chains with phosphatidylcholine or phosphatidylglycerol headgroups. All four prodrugs have the ability
Takuya Hidaka et al.
Cell chemical biology, 29(4), 690-695 (2021-08-28)
Mutations in mitochondrial DNA (mtDNA) cause mitochondrial diseases, characterized by abnormal mitochondrial function. Although eliminating mutated mtDNA has potential to cure mitochondrial diseases, no chemical-based drugs in clinical trials are capable of selective modulation of mtDNA mutations. Here, we construct
B Cortés et al.
Dermatology (Basel, Switzerland), 225(4), 320-325 (2012-12-22)
Bullous pemphigoid (BP) is the most common autoimmune blistering skin disease and is associated with an increased mortality. The end points of our study were to evaluate the mortality rate in a retrospective cohort of BP patients followed up to
資料
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.