アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
off-white
溶解性
H2O: >30 mg/mL
オーガナイザー
Teva
保管温度
room temp
SMILES記法
O.Cl.Cn1c(CCCC(O)=O)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C16H21Cl2N3O2.ClH.H2O/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H;1H2
InChI Key
TWBJYCLUHINEDN-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- スプライスされた遺伝子およびスプライスされていない遺伝子の発現をモニタリングするために用いる慢性リンパ性白血病(CLL)サンプルに対し、化学療法剤として。
- マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析法(MALDI-TOF)において、E3ユビキチン-タンパク質リガーゼRNF3(HOIP)阻害剤として。
- BAY87-2243との相互作用を試験するハイスループットスクリーニングにおいて、細胞毒性化学療法剤として。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B5437-BULK:
B5437-VAR:
B5437-5MG:
B5437-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.