由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
色
red to deep red
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(C)=O
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI Key
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
遺伝子情報
human ... TOP2A(7153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
30450-VAR:
30450-5MG:
30450-BULK:
30450-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)