1225758
USP
Doxorubicinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(8S,10S)-6,8,10,11-Tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione, (8S,10S)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,10,11-tetrahydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, Adriamycin aglycone, Adriamycinone, Doxorubicin aglycone
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
doxorubicin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C21H18O9/c1-30-11-4-2-3-8-14(11)20(28)16-15(17(8)25)18(26)9-5-21(29,12(24)7-22)6-10(23)13(9)19(16)27/h2-4,10,22-23,26-27,29H,5-7H2,1H3/t10-,21-/m0/s1
InChI Key
IBZGBXXTIGCACK-CWKPULSASA-N
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Doxorubicin Hydrochloride
- Doxorubicin Hydrochloride for Injection
- Doxorubicin Hydrochloride Injection
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1225758-25MG:
試験成績書(COA)