Merck
44583
Sigma-Aldrich
ドキソルビシン 塩酸塩
suitable for fluorescence, 98.0-102.0% (HPLC)
別名:
DOX, アドリアマイシン® 塩酸塩, ヒドロキシダウノルビシン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29NO11 · HCl
CAS番号:
分子量:
579.98
Beilstein:
4229251
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281818
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
98.0-102.0% (HPLC)
フォーム
solid
orange to dark red
mp
216 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, orange to red
DMSO: soluble
THF: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λem 580-590 nm
適合性
suitable for fluorescence
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
InChI Key
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
遺伝子情報
human ... TOP2A(7153)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:テトラサイクリン
アプリケーション
ドキソルビシンは、アポトーシスを誘導するために、また、SK-N-MC細胞における心臓毒性を誘導するために使用されました。巨大分子の生合成を阻害するために使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ドキソルビシンは、DNAにインターカレートし、巨大分子の生合成を阻害する抗腫瘍抗生物質です。DNA複製は、トポイソメラーゼ IIの阻害によって停止されます。 逆転写酵素及び RNAポリメラーゼの阻害剤であり、免疫抑制剤でもあります
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
44583-BULK:
44583-1MG:
44583-VAR:
44583-50MG:
44583-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael A Skinner et al.
Anticancer research, 28(4B), 2019-2025 (2008-08-30)
Medullary thyroid cancer (MTC) is generally resistant to chemotherapy and the frequent constitutive activation of RET (rearranged during transfection gene) in these tumors might inhibit drug-induced apoptosis. Each RET isoform was separately expressed in SK-N-MC cells (neural crest-derived tumor) and
R L Momparler et al.
Cancer research, 36(8), 2891-2895 (1976-08-01)
The effect of adriamycin on DNA, RNA, and protein synthesis was investigated in cell-free systems and intact cells. In studies with purified mammalian cell enzymes, adriamycin produced a greater inhibition of DNA-dependent DNA polymerase than of RNA polymerase. The extent
Lisa Fujimura et al.
Cardiovascular research, 64(2), 315-321 (2004-10-16)
The Ndl gene, which encodes a novel kelch family protein, is expressed ubiquitously in mouse tissues. In vitro studies suggest that Ndl protein, which binds to actin filaments, functions as a cytoskeletal stabilizer. In order to elucidate a physiological function
Shujun Zhang et al.
Journal of natural products, 69(10), 1425-1428 (2006-10-28)
Two new guaianolides, named chinensiolides D (5) and E (6), were isolated from Ixeris chinensis Nakai, and their structures were determined to be 10alpha-hydroxy-3-oxoguaia-11(13)-eno-12,6alpha-lactone (5) and 10alpha-hydroxy-3beta-O-[2,6-di(p-hydroxyphenylacetyl)-beta-glucopylanosyl]guaia-4(15),11(13)-dieno-12,6alpha-lactone (6). The first isolation of (11S)-10alpha-hydroxy-3-oxoguaia-4-eno-12,6alpha-lactone (4) from natural sources and its characterization
C Main et al.
Health technology assessment (Winchester, England), 10(9), 1-132 (2006-03-21)
To examine the clinical effectiveness and cost-effectiveness of intravenous formulations of topotecan monotherapy, pegylated liposomal doxorubicin hydorocholoride (PLDH) monotherapy and paclitaxel used alone or in combination with a platinum-based compound for the second-line or subsequent treatment of advanced ovarian cancer.
資料
Explore how antibiotics, particularly quinolones, inhibit nucleic acid synthesis by targeting topoisomerases, crucial for DNA replication processes.
Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
酸化グラフェンおよび還元型酸化グラフェンの応用についてご紹介します。アルドリッチではさまざまなタイプのグラフェン(グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなど)製品を販売しております。