certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 383
traceable to Ph. Eur. C3350000
traceable to USP 1162002
APIファミリー
cytarabine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
InChI Key
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
遺伝子情報
human ... POLA1(5422) , POLA2(23649) , POLD1(5424) , POLD2(5425) , POLD3(10714) , POLD4(57804) , POLE(5426) , POLE2(5427) , POLE3(54107) , PRIM1(5557) , PRIM2(5558)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHR1787-500MG-PW:
PHR1787-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック