Merck
V8879
Sigma-Aldrich
ビンクリスチン 硫酸塩
95.0-105.0% (HPLC), powder or crystals
別名:
22-オキソビンカロイコブラスチン 硫酸塩, VCR, ロイロクリスチン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H56N4O10 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
923.04
Beilstein:
3924631
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111767
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
Streptomyces roseosporus
品質水準
アッセイ
95.0-105.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
white to light yellow
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)CC2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C=O)C7[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67C89)C(=O)OC)C1
InChI
1S/C46H56N4O10.H2O4S/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6;1-5(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-;/m0./s1
InChI Key
AQTQHPDCURKLKT-PNYVAJAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビンクリスチンは、Vinca Rosea(ニチニチソウ)から単離された抗腫瘍アルカロイドです。これは急性白血病、悪性リンパ腫、ホジキン病、急性赤血病、急性汎骨髄症、乳癌、カポジ肉腫および精巣癌の治療に使用されます。ビンクリスチンは、がん研究で広く使用されています。また、これは多剤耐性の研究に使用されます。また、これはM期での細胞周期の進行阻害、モノアミンオキシダーゼ(MAO)の阻害に使用されます
生物化学的/生理学的作用
ビンクリスチンは、チューブリンを結合し、とぐろを巻いたらせん状の凝集体形成を誘発することにより、微小管の集合を阻害する植物アルカロイドです。これは有糸分裂紡錘体形成を遮断することにより、G2/M-期で細胞周期を停止させます。ビンクリスチンは、Raf-1の活性化、bcl-2-ファミリータンパク質のリン酸化、p53発現の誘発、およびいくつかの腫瘍細胞株のアポトーシスを引き起こします。これは白血病細胞株のVEGF産生を阻害します。また、これはPgpおよびCYP3A4の基質です。MRP1は、ATP-およびGSH-依存的にビンクリスチンを輸送します。ビンクリスチンにはいくらかの免疫抑制効果があります。また、ビンクリスチンは、アミノ酸、サイクリックAMP、およびグルタチオン代謝、カルモジュリン依存性Ca2+-輸送、細胞呼吸、ならびに核酸および脂質の生合成を妨げる場合もあります
アナリシスノート
水に溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、エタノールには溶けにくい
その他情報
容器は密閉し、乾燥した、通気の良い場所で保存してください。保存場所の乾燥を維持してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
V8879-1MG-PW:
V8879-BULK:
V8879-1MG:
V8879-25MG-PW:
V8879-VAR:
V8879-25MG:
V8879-5MG-PW:
V8879-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Stacey J Baker et al.
Molecular cell, 79(1), 180-190 (2020-07-04)
Rigosertib is a styryl benzyl sulfone that inhibits growth of tumor cells and acts as a RAS mimetic by binding to Ras binding domains of RAS effectors. A recent study attributed rigosertib's mechanism of action to microtubule binding. In that
J Renes et al.
British journal of pharmacology, 126(3), 681-688 (1999-04-03)
The present study was performed to investigate the ability of the multidrug resistance protein (MRPI) to transport different cationic substrates in comparison with MDR1-P-glycoprotein (MDR1). Transport studies were performed with isolated membrane vesicles from in vitro selected multidrug resistant cell
Moutushy Mitra et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(8), 5441-5448 (2011-05-07)
To explore the possibility of stathmin as an effective therapeutic target and to evaluate the synergistic combination of stathmin RNAi and the antimicrotubule agents paclitaxel and vincristine to retinoblastoma Y79 cells. RNAi-mediated specific inhibition of stathmin expression in Y79 cells
Trisha A Soosay Raj et al.
International journal of nanomedicine, 8, 4361-4369 (2013-11-16)
Vincristine (VCR) is one of the most extensively used cytotoxic compounds in hemato-oncology. VCR is particularly important for the treatment of acute lymphoblastic leukemia (ALL), a disease that accounts for approximately one-third of all childhood cancer diagnoses. VCR's full therapeutic
Richard Delarue et al.
The Lancet. Oncology, 14(6), 525-533 (2013-04-13)
Immunochemotherapy with rituximab and cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) has become the standard of care for elderly patients with diffuse large B-cell lymphoma. We aimed to ascertain if a dose-dense R-CHOP regimen administered every 2 weeks (R-CHOP14) was superior