Merck
PHR1404
Supelco
シクロホスファミド
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
シクロホスファミド 一水和物, 2-[ビス(2-クロロエチル)アミノ]テトラヒドロ-2H-1,3,2-オキサザホスホリン2-オキシド, シトキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15Cl2N2O2P · H2O
CAS番号:
分子量:
279.10
Beilstein:
4678992
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. C3250000
traceable to USP 1157002
APIファミリー
cyclophosphamide
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
49-51 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI Key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキング標準物質の調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
シクロホスファミドは、細胞分裂阻害化合物のひとつであり、いくつかの多剤化学療法レジメンに使用されています。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらの物質は、製薬会社での出庫試験、製薬会社による定性的および定量的分析法の開発、食品および飲料品質管理試験、およびその他の校正要件を含む分析用途への使用に適しています。
シクロホスファミドは、製剤中の分析物をクロマトグラフィーで測定する際に、医薬品標準物質として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
シクロホスファミドは、がんの化学療法で広く用いられている細胞毒性ナイトロジェンマスタ-ド誘導体です。DNAと架橋して、鎖の破壊、変異を引き起こします。臨床活性はアルデヒド脱水素酵素1 (ALDH1) 活性の低下と関連しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に従って作成および認証されます。このCRMに関する全ての情報は、試験成績書上で確認できます。
脚注
本物質の試験成績書の例を参照する場合は、下の欄にLRAC0295を入力してください。これは、試験成績書の例であり、お客様の受け取るロット用ではありません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1404-1G:
PHR1404-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Assay of cyclophosphamide
Boughton OD, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 61(1), 97-100 (1972)
High-performance thin-layer chromatography with a derivatization procedure, a suitable method for the identification and the quantitation of busulfan in various pharmaceutical products
Bouligand J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 34(3), 525-530 (2004)
Cyclophosphamide and related anticancer drugs
Baumann F and Preiss R
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 764(1-2), 173-192 (2001)
Navita Sharma et al.
Archives of virology, 164(4), 1095-1110 (2019-02-23)
Dengue disease is characterized by a marked decrease in platelet count, which is life threatening. In the present study, we investigated the antiviral activity of an aqueous extract of Carica papaya leaves (PLE) against dengue virus (DENV) and its effect
Hui-Sung Moon et al.
Scientific reports, 10(1), 20343-20343 (2020-11-25)
The use of precision medicine for chemotherapy requires the individualization of the therapeutic regimen for each patient. This approach improves treatment efficacy and reduces the probability of administering ineffective drugs. To ensure accurate decision-making in a timely manner, anticancer drug