Merck
B2635
Supelco
ブスルファン
analytical standard, for drug analysis
別名:
ジメタンスルホン酸1,4-ブタンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SO2O(CH2)4OSO2CH3
CAS番号:
分子量:
246.30
Beilstein:
1791786
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard, for drug analysis
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
114-117 °C (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブスルファンは、慢性顆粒球性白血病の治療に応用できる可能性がある二官能性アルキル化剤です。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B2635-25G:
B2635-VAR:
B2635-BULK:
B2635-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Blood and Marrow Stem Cell Transplantation: Principles, Practice, and Nursing Insights (1997)
Arnon Nagler et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(28), 3549-3556 (2013-08-28)
Cyclophosphamide (Cy) combined with total-body irradiation (TBI) or with busulfan (Bu) are currently the most common myeloablative regimens used in allogeneic stem-cell transplantation (alloSCT) in adults with acute myelogenous leukemia (AML). Intravenous (IV) Bu has more predictable bioavailability and a
Manabu Ozawa et al.
Biology of reproduction, 94(4), 92-92 (2016-03-18)
The F-box and leucine-rich repeat protein 10 (Fbxl10) gene encodes a protein that catalyzes demethylation of H3K4 and H3K36. In this study, we show the important roles of FBXL10 as a histone demethylase in sustainable sperm production using mice in
Edward A Copelan et al.
Blood, 122(24), 3863-3870 (2013-09-26)
Cyclophosphamide combined with total body irradiation (Cy/TBI) or busulfan (BuCy) are the most widely used myeloablative conditioning regimens for allotransplants. Recent data regarding their comparative effectiveness are lacking. We analyzed data from the Center for International Blood and Marrow Transplant
Christopher Bredeson et al.
Blood, 122(24), 3871-3878 (2013-10-02)
We conducted a prospective cohort study testing the noninferiority of survival of ablative intravenous busulfan (IV-BU) vs ablative total body irradiation (TBI)-based regimens in myeloid malignancies. A total of 1483 patients undergoing transplantation for myeloid malignancies (IV-BU, N = 1025;