安全性情報
AG960
Sigma-Aldrich
タウ-441、リコンビナントヒト
別名:
Tau Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
形状
powder
メーカー/製品名
Chemicon®
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
詳細
タウ-441
分子量:45,900
ペプチド含有量:バイアルあたり50 μg(BSAを標準品として使用したBCAタンパク質アッセイで評価したタンパク質含有量および濃度)。
対イオン:50 mM MES、pH 6.8、100 mM NaCl、0.5 mM EGTAの最終バッファー中で凍結乾燥。
アプリケーション
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経変性疾患
物理的形状
白色凍結乾燥粉末。水で1 mg/mLの濃度に再懸濁します。これにより、最終的に50 mM MES、pH 6.8、100 mM NaCl、0.5 mM EGTAとなります。
保管および安定性
凍結乾燥品は、-20ºCで受領日から最長12カ月間保存できます。溶解後は、未希釈液として-20ºC~-70ºCで最長2週間保存できます。凝集を防ぐため、凍結・融解サイクルは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AG960:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tau seeding and spreading in vivo is supported by both AD-derived fibrillar and oligomeric tau.
Mate De Gerando, et al.
Acta neuropathologica, 146, 191-210 (2023)