Merck
T9450
Sigma-Aldrich
抗タウ抗体, マウスモノクローナル
clone Tau46, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-DDPAC, Anti-FTDP-17, Anti-MAPTL, Anti-MSTD, Anti-MTBT1, Anti-MTBT2, Anti-PPND, Anti-PPP1R103, Anti-TAU, Anti-tau-40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Tau46, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
bovine, rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using mouse brain extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
詳細
MAPT(微小管関連タンパク質タウ)としても知られているタウ(τ)は、ヒト染色体17q21.3にマップされた遺伝子によってコードされています。ニューロンで高度に発現されますが、軸索で最も顕著です。
タウは、神経細胞の微小管の安定性および構造を制御すると考えられている微小管関連タンパク質のファミリーです。タウタンパク質ファミリーは、単一の遺伝子に由来する代替mRNAスプライシングバリアントに由来し、352~441個のアミノ酸(45~60 kDa)のサイズの異なる成熟タンパク質をもたらします。タウは、微小管結合活性を喪失しており、神経変性障害において対らせん状細線維(PHF)に凝集します。PHFは、神経原線維変化(NFT)の基本的な構造成分です。NFTの蓄積は、アルツハイマー病の臨床的進行と相関しています。リン酸化はタウの機能特性に影響を与える可能性があり、タウの過剰リン酸化はタウの微小管結合活性の喪失と不溶性凝集体の形成をもたらす可能性があります。過剰リン酸化および非酵素的グリコシル化はPHFタウで検出される翻訳後修飾であり、正常タウおよびPHFタウともに多数の過剰リン酸化部位が確認されています。
特異性
マウスモノクローナルクローンTau46抗タウ抗体は、ウシ、ラット、ヒト、およびマウスのタウを認識します(約45~60 kDa)。アミノ酸404~441個(ヒト)のリン酸化非依存性エピトープを認識します。タウの6つのアイソフォーム全てを認識し、MAP2タンパク質と交差反応する可能性があります。
免疫原
ウシタウ。
アプリケーション
マウスモノクローナルクローンTau46抗タウ抗体は、ELISA、免疫ブロッティング、免疫金標識、免疫沈降、免疫組織化学に有用です。神経細胞の微小管の安定性および構造の制御におけるタウタンパク質の存在と役割を判定するプローブとして使用されます。
マウスモノクローナル抗タウ抗体は、ウェスタンブロッティングに使用されています。
本抗体の応用例と、関連するピアレビュー済みの論文を、以下に記します。
ウェスタンブロッティング(1報)
生物化学的/生理学的作用
タウ(τ)は微小管構造の構築と維持に不可欠な役割を果たしています。タウ(τ)が欠失すると、発達遅延と学習障害が生じます。本遺伝子の発現はアルツハイマー病(AD)の発症に関連しています。τ遺伝子の遺伝的変異は、孤発性タウオパチー、進行性核上性麻痺(PSP)、大脳皮質基底核変性症に対する感受性のリスクを高めます。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
T9450-25UL:
T9450-100UL:
T9450-VAR:
T9450-BULK:
T9450-200UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ming-Jang Chiu et al.
Frontiers in aging neuroscience, 9, 51-51 (2017-03-23)
Using an ultra-sensitive technique, an immunomagnetic reduction assay, the plasma tau level can be measured to a limit of quantification of pg/ml. In total 126 cognitively normal middle-aged and older adults (45-95 years old) were recruited. The plasma tau levels
Lina Adwan et al.
Journal of neurochemistry, 133(2), 266-272 (2014-10-04)
Tau and its aggregates are linked to the pathology of Alzheimer's disease (AD) and other tauopathies and, therefore, are explored as therapeutic targets for such disorders. Tau belongs to a family of microtubule-associated proteins that promote microtubule assembly. When hyperphosphorylated
Jeffrey J Iliff et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(49), 16180-16193 (2014-12-05)
Traumatic brain injury (TBI) is an established risk factor for the early development of dementia, including Alzheimer's disease, and the post-traumatic brain frequently exhibits neurofibrillary tangles comprised of aggregates of the protein tau. We have recently defined a brain-wide network
Shieh-Yueh Yang et al.
Scientific reports, 7(1), 9304-9304 (2017-08-26)
Immunomagnetic reduction (IMR), which involves the use of antibody-functionalized magnetic nanoparticles to specifically label target biomarkers, was utilized to develop an assay for total tau protein in human plasma. The analytic properties of the IMR assay on tau protein were
Ling-Yun Fan et al.
Frontiers in aging neuroscience, 10, 175-175 (2018-07-04)
Background: Neuritic plaques and neurofibrillary tangles are the pathological hallmarks of Alzheimer's disease (AD), while the role of brain amyloid deposition in the clinical manifestation or brain atrophy remains unresolved. We aimed to explore the relation between brain amyloid deposition