分子量
antigen ~80 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using RIPA extract (250 μg) of rat liver
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using cultured human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of cultured mouse NIH3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RDX(5962)
mouse ... Rdx(19684)
rat ... Rdx(315655)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence staining of cultured cells
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
R3653-VAR:
IXO11749:
R3653-200UL:
R3653-BULK:
試験成績書(COA)