分子量
antigen ~190 kDa
化学種の反応性
rat, human
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:100 using paraformaldehyde-fixed HepG2 cells
indirect immunofluorescence: 1:100 using rat liver frozen sections
western blot: 1:1,000 using whole extract of HepG2 human hepatoblastoma cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABCC2(1244)
rat ... Abcc2(25303)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- western blotting
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M8316-BULK:
IXO11343:
M8316-VAR:
M8316-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)