クローン
4.3E8.D10, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 50 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP5B(506)
mouse ... Atp5b(11947)
rat ... Atp5b(171374)
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
A9728-100UG-PW:
A9728-BULK:
A9728-VAR:
A9728-100UG:
試験成績書(COA)