製品名
抗アミロイド前駆体タンパク質, C-末端 ウサギ宿主抗体, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 95-100 kDa
交差性
mouse, human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using formic acid-treated sections of human Alzheimer′s disease (AD) brain
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using rat brain extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
rat ... App(54226)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
A8717-25UL:
A8717-BULK:
A8717-.2ML:
A8717-100UL:
A8717-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)