抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, monkey
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APP(351)
特異性
アミロイド前駆体タンパク質(APP)C末端を認識します。完全長APPおよびセクレターゼ切断で生じたC末端断片を認識します。APLP1およびAPLP2と反応する可能性があります。
免疫原
APPのC末端由来の9つのアミノ酸ペプチド配列(YKFFEQMQN)
エピトープ:C末端
アプリケーション
この抗アミロイド前駆体タンパク質抗体C末端は、アミロイド前駆体タンパク質の検出において、IC、IH、IPおよびWBでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:100~1:400で使用できます。
NTera2およびCOS細胞での免疫細胞染色:希釈倍率1:100~1:400で使用できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500~1:2,000で使用できます。未処理細胞では完全長APPの存在量が少ないため、全細胞ライセートのイムノブロッティングでは反応が低いです。 APPの負荷量を増やすとともに、可溶性タンパク質による潜在的な干渉を除去するように膜画分を調整することをお勧めします。 NTera2、Cos7、Hela細胞膜調製物では、ウェスタンブロッティングにより陽性となります。
免疫沈降:希釈倍率1:100~1:400で使用できます。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
NTera2およびCOS細胞での免疫細胞染色:希釈倍率1:100~1:400で使用できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500~1:2,000で使用できます。未処理細胞では完全長APPの存在量が少ないため、全細胞ライセートのイムノブロッティングでは反応が低いです。 APPの負荷量を増やすとともに、可溶性タンパク質による潜在的な干渉を除去するように膜画分を調整することをお勧めします。 NTera2、Cos7、Hela細胞膜調製物では、ウェスタンブロッティングにより陽性となります。
免疫沈降:希釈倍率1:100~1:400で使用できます。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
神経変性疾患
神経変性疾患
物理的形状
未精製
血清 PBSバッファー溶液、0.02%アジ化物含有
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
脳
脳
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB5352:
試験成績書(COA)
Neuro-degenerative diseases, 13(2-3), 122-125 (2013-09-07)
The pathology of amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a neurodegenerative disorder affecting motor neurons, comprises aberrant accumulations of neurofilaments; mutations in the peripherin subunit of neurofilaments have been identified in some forms of ALS. Recently, the amyloid-β precursor protein (APP), a
GGA proteins mediate the recycling pathway of memapsin 2 (BACE).
The Journal of Biological Chemistry null
Journal of neurochemistry, 90(3), 712-723 (2004-07-17)
Frame-shifted amyloid precursor protein (APP(+1)), which has a truncated out-of-frame C-terminus, accumulates in the neuropathological hallmarks of patients with Alzheimer's disease pathology. To study a possible involvement of APP(+1) in the pathogenesis of Alzheimer's disease, we expressed APP695 and APP(+1)
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 36(5), 1073-1089 (2011-02-04)
Huperzine A (HupA) is a reversible and selective inhibitor of acetylcholinesterase (AChE), and it has multiple targets when used for Alzheimer's disease (AD) therapy. In this study, we searched for new mechanisms by which HupA could activate Wnt signaling and
Cell death & disease, 8(3), e2671-e2671 (2017-03-17)
The spatiotemporal transmission of pathological tau in the brain is characteristic of Alzheimer's disease. Release of both soluble and abnormal tau species from healthy neurons is increased upon stimulation of neuronal activity. It is not yet understood whether the mechanisms