安全性情報
AB19027
Sigma-Aldrich
抗ADAM 17抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
A disintegrin and metalloproteinase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17 (tumor necrosis factor, alpha,converting enzyme), CD156b antigen, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha converting enzyme
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
human, mouse
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
34
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADAM17(6868)
詳細
ADAM 17(別名:TNF-αコンベルターゼ、またはTACE)は、ヒト上皮細胞から初めてクローニングされました。腫瘍壊死因子α(TNF-α)は炎症性サイトカインであり、さまざまな炎症性疾患反応やプログラム細胞死に寄与しています。TNF-αは26 kDaのII型膜結合型前駆体として合成され、コンベルターゼによって切断されて、分泌型17K成熟TNF-αを生成します。最近、TNF-α変換酵素(TACE)タンパク質が精製され、ヒトとマウスのTACE cDNAが数グループに分けてクローニングされました(1-3)。ADAMタンパク質は構造的に類似しており、シグナル配列、メタロプロテアーゼドメイン(一部のADAMでは不活性)、ディスインテグリンドメイン、システインリッチドメイン、EGF様リピート、I型膜貫通ドメイン、細胞質ドメインがあります。ディスインテグリン様ドメイン(ADAM)を含むメタロプロテイナーゼファミリーのメンバーであるADAM17は、膜に付着した前駆体からTNF-α三量体を可溶性形態に変換することが知られています。ADAM 17は、古典的なHExxHxxxxxHジンクメタロプロテイナーゼモチーフを含み、タンパク質分解活性を示し、TNF前駆体、TNF p75受容体、骨髄前駆体タンパク質、アミロイドプラークタンパク質、Lセレクチン、TGFαを切断し、ADAM17を「シェダーゼ」とすることが示されています。ヒト乳癌サンプル中のADAM17発現は予後不良の指標であることが報告されています。
特異性
TACEは膜結合型のメタロプロテイナーゼディスインテグリンです。ADAM 17は、TNF受容体、TGFα、Lセレクチン接着分子、アミロイドタンパク質前駆体(APP)のα切断など、他の細胞表面タンパク質も処理します(4,5)。ADAM 17 mRNAは、さまざまなヒトおよびマウス組織で発現しています。
免疫原
ヒトTACEのアミノ酸807~823に対応するペプチドに対して作製(1,2)。この配列はマウスおよびラットのTACEとは1つのアミノ酸が異なります(3)。
アプリケーション
この抗ADAM 17抗体はADAM 17を検出できます。この抗体はウエスタンブロッティングおよび免疫細胞染色における使用について検証済みです。
ウエスタンブロッティング:
希釈倍率1:500~1:2,000で使用しました。HeLaまたはJurkat全細胞ライセートを陽性対照として用いて、成熟タンパク質、前駆体、糖鎖付加TACEと考えられる80~130 kDaのバンドを検出することができます。
免疫組織染色:
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
MMPおよびTIMP
品質
A431細胞を用いた免疫細胞染色により日常的に評価済み。
免疫細胞染色: ウサギ抗ADAM 17ポリクローナル抗体を用いたA431細胞の共焦点蛍光分析。
ターゲットの説明
80~130 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製ウサギポリクローナル抗体、0.02%アジ化ナトリウムを含有するPBS緩衝液に溶解。
精製プロテインA
保管および安定性
未希釈液として-20℃で受領日から1年間安定です。
取り扱いに関する推奨事項:
受領後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。微量遠心管に分注し、 -20℃で保存します。IgGを損傷し、製品の性能に影響を及ぼす可能性のある凍結/融解の繰り返しは避けてください。
アナリシスノート
対照
ヒト細胞ライセート-全細胞(MDA-MB231細胞株)
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB19027:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sayantan Jana et al.
Journal of the American Heart Association, 7(19), e010427-e010427 (2018-10-30)
Background Dilated cardiomyopathy (DCM) is a common cause of heart failure in adult and pediatric patients, but the underlying mechanism may vary in adults and children, with few studies conducted to date. The objective of the present study was to
Anna Maria Kanarek et al.
The FEBS journal, 284(5), 742-753 (2017-01-20)
The association between hypertension and an increased risk for Alzheimer's disease (AD) and dementia is well established. Many data suggest that modulation of the renin-angiotensin system may be meaningful for the prevention and therapy of neurodegenerative disorders, in particular AD.
Peter Thornton et al.
EMBO molecular medicine, 9(10), 1366-1378 (2017-09-01)
We have characterised the proteolytic cleavage events responsible for the shedding of triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) from primary cultures of human macrophages, murine microglia and TREM2-expressing human embryonic kidney (HEK293) cells. In all cell types, a
Snježana Mikuličić et al.
Medical microbiology and immunology, 209(4), 461-471 (2020-05-10)
Human papillomaviruses (HPV) are causative agents of various tumours such as cervical cancer. HPV binding to the cell surface of keratinocytes leads to virus endocytosis at tetraspanin enriched microdomains. Complex interactions of the capsid proteins with host proteins as well
Anselm Sommer et al.
Oncotarget, 8(42), 72584-72596 (2017-10-27)
ADAM17, a prominent member of the "Disintegrin and Metalloproteinase" (ADAM) family, is an important regulator of endothelial cell proliferation and cell survival. The protease controls vital cellular functions through cleavage of growth factors, cytokines and their receptors including transforming growth