安全性情報
06-570-AF647
Sigma-Aldrich
抗phosphoヒストンH3(Ser10)、Alexa Fluor 647コンジュゲート抗体
0.5 mg/mL, from rabbit
別名:
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
結合体:
ALEXA FLUOR 647
application:
ICC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 647
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer10)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関わる5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、「ひも構造に付着したビーズ状」のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンタンパク質は、高度に翻訳後修飾を受け、5種類のヒストンのうちヒストンH3が最も広範に修飾されます。ヒストンH3の配列バリアントとさまざまな修飾状態は、遺伝子の動的かつ長期的な調節に役割を果たすと考えられています。ヒストンH3のジメチル化とトリメチル化は遺伝子サイレンシングの目印であり、脱メチル化酵素遺伝子Jmjd1aとJmjd2cによってこれらの目印が除去されると遺伝子が活性化されます。この製品は、カタログ番号:06-570のコンジュゲート版です。
免疫原
Ser10でリン酸化されたヒストンH3に相当する直鎖ペプチド。
アプリケーション
抗phospho-H3(Ser10)、Alexa Fluor 647コンジュゲートは、セリン10でリン酸化されたヒストンH3を検出するための精製ウサギポリクローナル抗体です。このAbはAlexa Fluor 647で標識されており、 ICでの使用が検証されています。この抗体のコンジュゲートされていない製品は、文献発表され、ICC、IP、WBで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
HeLa細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、HeLa細胞において、phospho-ヒストンH3(Ser10)を検出できます。
Alexa FluorはLife Technologiesの登録商標です。
ターゲットの説明
約17 kDa、実測(カタログ番号:06-570参照)
物理的形状
PBS、15 mg/mL BSA、および0.1%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギコンジュゲート抗体。
プロテインA精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
06-570-AF647:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hsu-Min Sung et al.
The Journal of cell biology, 222(12) (2023-11-13)
Current models posit that nuclear speckles (NSs) serve as reservoirs of splicing factors and facilitate posttranscriptional mRNA processing. Here, we discovered that ribotoxic stress induces a profound reorganization of NSs with enhanced recruitment of factors required for splice-site recognition, including