Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
06-570
Sigma-Aldrich
抗ホスホヒストンH3 (Ser10)抗体、有糸分裂マーカー
Upstate®, from rabbit
別名:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer10)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。
特異性
この抗体はSer10がリン酸化されたときのヒストンH3を認識します。
免疫原
エピトープ:Ser10
ヒトヒストンH3のSer10に相当する直鎖ペプチド
アプリケーション
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、HeLa細胞およびA431細胞のヒストンH3を検出できます。
免疫沈降: 10 µgを使用、HeLa酸抽出物およびコルセミド処理HeLa酸抽出RIPAライセートからホスホヒストンH3(Ser10)を免疫沈降させます。
Beadlyte アッセイ分析: 代表的なロットはSer10がリン酸化されたヒストンH3をLuminexアッセイにより認識します。
抗ホスホ-ヒストンH3(Ser10)抗体、有糸分裂マーカーは、セリン10がリン酸化されたヒストンH3を検出するためのウサギポリクローナル抗体です。これはよく文献発表されているAbであり、 抗H3S10pとしても知られており、ICC、IP、WBで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
コルセミド処理HeLa酸抽出物でウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:0.5 – 1 µg/mLで使用、10 µgのコルセミド処理HeLa酸抽出物中のヒストンH3を検出できます。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
0.1 Mトリス-グリシン(pH 7.4)、0.150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル血清。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
2~8°Cで最大6カ月間保存できます。
アナリシスノート
コントロール
コルセミド処理HeLa酸抽出物
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-570:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Context-specific requirements for Fgfr1 signaling through Frs2 and Frs3 during mouse development.
Hoch, RV; Soriano, P
Development null
Fgf8 expression defines a morphogenetic center required for olfactory neurogenesis and nasal cavity development in the mouse.
Kawauchi, S; Shou, J; Santos, R; Hebert, JM; McConnell, SK; Mason, I; Calof, AL
Development null
On hemangioblasts in chicken.
Weng, W; Sukowati, EW; Sheng, G
Testing null
Lyubomir T Vassilev et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(28), 10660-10665 (2006-07-05)
CDK1 is a nonredundant cyclin-dependent kinase (CDK) with an essential role in mitosis, but its multiple functions still are poorly understood at a molecular level. Here we identify a selective small-molecule inhibitor of CDK1 that reversibly arrests human cells at
Overexpression of an N-terminally truncated isoform of the nuclear receptor coactivator amplified in breast cancer 1 leads to altered proliferation of mammary epithelial cells in transgenic mice.
Tilli, MT; Reiter, R; Oh, AS; Henke, RT; McDonnell, K; Gallicano, GI; Furth, PA; Riegel, AT
Molecular Endocrinology null
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
免疫蛍光法(Immunofluorescence、 IF)では、レーザー光で励起され発光する蛍光色素を標識した抗体を使用します。IFは、ターゲットタンパク質の局在、翻訳後修飾や活性化の確認、および近接するタンパク質やそれらとの複合体形成の解明に用いられています。
動物が本来持っている免疫能力を利用して、特定の分子に結合する抗体を産生することができます。
抗体の構造、クラス、イムノグロブリンの基準値範囲に関する技術情報など、抗体を利用した作業の基礎をご説明します。
すべて表示