Merck
H0164
Sigma-Aldrich
抗ヒストンH3 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti H3 Antibody, Histone H3 Antibody, Histone H3 Antibody - Anti-Histone H3 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17 kDa
化学種の反応性
chicken, mouse, plant, Drosophila, rat, human, Xenopus
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using mouse fibroblast NIH3T3 cells
western blot: 1:2,500-1:5,000 using whole cell extract of the rat pheochromocytoma PC12 cell line
western blot: 1:5,000-1:10,000 using whole cell extract of the A431 human epidermoid carcinoma cell line or a whole cell extract of the mouse fibroblast NIH3T3 cell line
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ヒストンタンパク質は核DNAを安定化させ、調節することが知られています。コアヒストンであるH2A、H2B、H3、H4は、真核生物の核DNAの反復ヌクレオソーム単位へのパッケージングを助け、リンカーヒストンであるH1はヌクレオソーム間でDNAに結合します。 ヒストン、特にヒストンのN末端尾部ドメイン、特にH3とH4では、アセチル化、リン酸化とメチル化、ユビキチン化、ADPリボシル化など、多様で精巧な一連の翻訳後修飾が生じます。これらの修飾がクロマチン状態と遺伝子発現を決定づけています。
主にSer10とSer28におけるH3のリン酸化は、高度にアセチル化されたH3のごく一部に局在し、主に分裂促進およびストレス刺激に応答して発生します。Ser10のリン酸化は有糸分裂の開始に重要な事象であると考えられています。これは、有糸分裂と減数分裂の両方における染色体の凝縮と密接に相関しています。ヒストンのメチル化は、アセチル化と同様に、複雑で動的なプロセスであり、転写調節、クロマチン縮合、有糸分裂とヘテロクロマチンの構築など、多くのプロセスに関与しています。ヒストンH3、Lys4、Lys9、Lys27のN末端尾部ドメインに保存されているリシン残基は、メチル化の好発部位です。ヒストンリシン残基は、さまざまなヘテロクロマチンサブドメインでモノメチル化、ジメチル化、トリメチル化されている可能性があり、クロマチン構造の調節にさらなる複雑さを加えています。
特異性
抗ヒストンH3は、ヒストンH3を特異的に認識します。
免疫原
ヒトヒストンH3のC末端に位置するアミノ酸配列 125-136に相当する合成ペプチドのKLH結合体です。この配列はラット、マウス、ニワトリ、アフリカツメガエル、ショウジョウバエなどの多くの種および植物のヒストンH3と同一です。
アプリケーション
ウサギで産生された抗ヒストンH3抗体は、イムノブロッティング法と免疫蛍光顕微鏡法で用いられています。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H0164-25UL:
H0164-BULK:
H0164-VAR:
H0164-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
MAP kinase-mediated signalling to nucleosomes and immediate-early gene induction.
Thomson S et al
Seminars in Cell Biology, 10, 205-214 (1999)
Evidence that core histone H3 is targeted to the mitochondria in Brassica oleracea mitochondria in Brassica oleracea
Katherine B Zanin M et al
Cell Biology International, 34, 997-1003 (2012)
Histone H3 is absent from organelle nucleoids in BY-2 cultured tobacco
cells
Takusagawa M
Cell Biology International, 37, 748-754 (2013)
Jiejing Li et al.
Molecular medicine reports, 10(6), 2805-2810 (2014-09-23)
Nicotinic acid (NA), a member of the vitamin B family, is well known for its functions in the treatment and prevention of atherosclerosis due to decreasing plasma levels of low-density lipoprotein cholesterol. In recent years, the major side effect of
Chiara Mizzotti et al.
PLoS genetics, 10(12), e1004856-e1004856 (2014-12-19)
The role of secondary metabolites in the determination of cell identity has been an area of particular interest over recent years, and studies strongly indicate a connection between cell fate and the regulation of enzymes involved in secondary metabolism. In