安全性情報
12-371
Sigma-Aldrich
正常なマウスIgG
Normal Mouse IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
別名:
Mouse IgG Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
polyclonal
メーカー/製品名
Upstate®
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの多様性は体細胞組換えによって生じ、特定の時点における1個体中の特異性の数は1011バリアントと推定されます。
正常マウスIgGは、プールした正常マウス血清から、分画およびイオン交換クロマトグラフィーにより分離しました。
アプリケーション
研究カテゴリー
二次抗体および対照抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
品質
ネガティブ非特異的IgGコントロールとしてIP/WBにより日常的に評価済み。
免疫沈降/ウェスタンブロッティング:
このロットの4 µgを免疫沈降/ウェスタンブロッティングにおけるネガティブ非特異的IgGコントロールとして使用しました。
物理的形状
0.1 Mトリス-グリシン(pH 7.4)、0.15 M NaCl、0.05%アジ化ナトリウム、30%グリセロールを含むバッファー中の精製マウスIgG。 -20°Cの液体です。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
製品を最大限回収するために、キャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。初回の融解時は、キャップを外す前にバイアルを遠心分離してから溶液を静かに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。 注記:冷凍庫の温度が -20℃未満に変動すると、保存中にグリセロール含有溶液が凍結する可能性があります。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
12-371:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regulation of CCL2 expression by an upstream TALE homeodomain protein-binding site that synergizes with the site created by the A-2578G SNP.
Page, SH; Wright, EK; Gama, L; Clements, JE
Testing null
Heterogeneity of estrogen receptor expression in circulating tumor cells from metastatic breast cancer patients.
Babayan, A; Hannemann, J; Spotter, J; Muller, V; Pantel, K; Joosse, SA
Testing null
Argonaute 2 complexes selectively protect the circulating microRNAs in cell-secreted microvesicles.
Li, L; Zhu, D; Huang, L; Zhang, J; Bian, Z; Chen, X; Liu, Y; Zhang, CY; Zen, K
Testing null
Guangdong Sun et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 21(12), 2069-2080 (2010-10-12)
TGF-β1-induced expression of extracellular matrix (ECM) genes plays a major role in the development of chronic renal diseases such as diabetic nephropathy. Although many key transcription factors are known, mechanisms involving the nuclear chromatin that modulate ECM gene expression remain
Vanesa Nogales et al.
Oncotarget, 7(3), 3084-3097 (2015-12-02)
Platinum-derived drugs such as cisplatin and carboplatin are among the most commonly used cancer chemotherapy drugs, but very few specific molecular and cellular markers predicting differential sensitivity to these agents in a given tumor type have been clearly identified. Epigenetic