安全性情報
CBL610
Sigma-Aldrich
Mouse IgG1 Negative Control Antibody, clone 1E2.2
clone 1E2.2, 1 mg/mL, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
1E2.2, monoclonal
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫グロブリンG(IgG)はヒト血清中に最も豊富に存在するタンパク質の1つであり、成人の血液中の正常値は8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する生体防御に重要であり、適応免疫応答の一環としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には2つの別々の機能があります。すなわち、応答を誘導した病原体に結合する機能と、抗原を破壊するために他の細胞や分子を動員する機能です。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
特異性
このアイソタイプコントロールでは、組織切片や細胞調製物におけるヒト細胞表面抗原との交差反応性はほとんど認められません。したがって、細胞表面抗原へのマウスモノクローナル抗体の非特異的結合を推定することができます。
アプリケーション
フローサイトメトリーでの使用が検証済みのマウスIgG1ネガティブコントロールモノクローナル抗体。
研究のカテゴリ
二次& コントロール抗体
研究のサブカテゴリ
エピトープタグ
品質
HeLa細胞においてフローサイトメトリーで評価済み。
フローサイトメトリー: 2 µgで使用、HeLa細胞の染色においてマウスIgG1ネガティブコントロールとして使用できます。
関連事項
先発品:CBL600
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa細胞
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
最小発注数量が適用されます。メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
CBL610:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paul D Madge et al.
Scientific reports, 6, 36012-36012 (2016-11-04)
Siglec-2 undergoes constitutive endocytosis and is a drug target for autoimmune diseases and B cell-derived malignancies, including hairy cell leukaemia, marginal zone lymphoma, chronic lymphocytic leukaemia and non-Hodgkin's lymphoma (NHL). An alternative to current antibody-based therapies is the use of
Tianfu Wang et al.
Communications biology, 7(1), 390-390 (2024-03-31)
Intervertebral disc degeneration (IDD) is a well-established cause of disability, and extensive evidence has identified the important role played by regulatory noncoding RNAs, specifically circular RNAs (circRNAs) and microRNAs (miRNAs), in the progression of IDD. To elucidate the molecular mechanism
Jennifer M Symonds et al.
Oncotarget, 7(14), 17905-17919 (2016-02-27)
We have previously shown that Protein Kinase C delta (PKCδ) functions as a tumor promoter in non-small cell lung cancer (NSCLC), specifically in the context of K-ras addiction. Here we define a novel PKCδ -> integrin αVβ3 ->Extracellular signal-Regulated Kinase
Shannon McNulty et al.
Journal of virology, 87(2), 912-922 (2012-11-09)
Hantavirus pulmonary syndrome (HPS) is a severe respiratory disease characterized by pulmonary edema, with fatality rates of 35 to 45%. Disease occurs following infection with pathogenic New World hantaviruses, such as Andes virus (ANDV), which targets lung microvascular endothelial cells.
Dominique Mayrand et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1773, 93-105 (2018-04-25)
Optimal imaging methods are necessary in order to perform a detailed characterization of thick tissue samples from either native or engineered tissues. Tissue-engineered substitutes are featuring increasing complexity including multiple cell types and capillary-like networks. Therefore, technical approaches allowing the